Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA024190
Sigma-Aldrich
Anti-PGM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Glucose phosphomutase 1, Anti-PGM 1, Anti-Phosphoglucomutase-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GSISRNQGLRLIFTDGSRIVFRLSGTGSAGATIRLYIDSYEKDVAKINQDPQVMLAPLISIALKVSQLQERTGRTAPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGM1(5236)
Opis ogólny
Gen PGM1 (fosfoglukomutaza 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p31. Należy do rodziny białek mutaz fosfoheksozowych.
Immunogen
Phosphoglucomutase-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PGM1 (fosfoglukomutaza 1) odgrywa kluczową rolę w homeostazie glukozy i jest odpowiedzialna za regulację przełączania między glikolizą a glukoneogenezą. Jest ona głównie zaangażowana w odwracalną konwersję 1-fosforanu glukozy i 6-fosforanu glukozy. Bierze również udział w N-glikozylacji białek. Niedobór PGM1 jest związany z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hepatopatia, kardiomiopatia rozstrzeniowa i nietolerancja wysiłku fizycznego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76539
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bijina Balakrishnan et al.
Journal of inherited metabolic disease, 42(5), 998-1007 (2019-05-12)
Patients with phosphoglucomutase (PGM1) deficiency, a congenital disorder of glycosylation (CDG) suffer from multiple disease phenotypes. Midline cleft defects are present at birth. Overtime, additional clinical phenotypes, which include severe hypoglycemia, hepatopathy, growth retardation, hormonal deficiencies, hemostatic anomalies, frequently lethal
Eunju Bae et al.
FEBS letters, 588(17), 3074-3080 (2014-06-22)
Phosphoglucomutase (PGM)1 catalyzes the reversible conversion reaction between glucose-1-phosphate (G-1-P) and glucose-6-phosphate (G-6-P). Although both G-1-P and G-6-P are important intermediates for glucose and glycogen metabolism, the biological roles and regulatory mechanisms of PGM1 are largely unknown. In this study
Naheed A Rana et al.
Human molecular genetics, 13(24), 3089-3102 (2004-10-29)
The distribution of linkage disequilibrium (LD) in the human genome has important consequences for the design of experiments that infer susceptibility genes for complex disease using association studies. Recent studies have shown a non-random distribution of human meiotic recombination associated
Yingying Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 289(46), 32010-32019 (2014-10-08)
Recent studies have identified phosphoglucomutase 1 (PGM1) deficiency as an inherited metabolic disorder in humans. Affected patients show multiple disease phenotypes, including dilated cardiomyopathy, exercise intolerance, and hepatopathy, reflecting the central role of the enzyme in glucose metabolism. We present