Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA023973
Sigma-Aldrich
Anti-EIF3E antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 6, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E, Anti-Viral integration site protein INT-6 homolog, Anti-eIF-3 p48, Anti-eIF3e
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
ARLFIFETFCRIHQCISINMLADKLNMTPEEAERWIVNLIRNARLDAKIDSKLGHVVMGNNAVSPYQQVIEKTKSLSFRSQMLAMNIEKKLNQNSRSEAPNWATQDSGFY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF3E(3646)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
KRT15 (keratyna 15) jest białkiem strukturalnym należącym do rodziny keratyn kwaśnych lub typu I. Jest to białko cytoszkieletowe, które łączy się ze swoim zasadowym lub typu II partnerem, K5, aby połączyć się w sieć włókien keratynowych. Jest markerem fenotypowym dla wybrzuszenia mieszka włosowego, keratynocytów skóry i komórek macierzystych nabłonka rąbka. Białko to ulega ekspresji w warstwach podstawnych nabłonka warstwowego. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17.
Immunogen
Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KRT15 (keratyna 15) jest składnikiem sieci włókien pośrednich warstwy podstawnej nabłonka warstwowego, a mutacja w tym genie powoduje epidermolysis bullosa simplex (EBS). Choroba ta charakteryzuje się powstawaniem pęcherzy w warstwie podstawnej z powodu kruchości komórek. Ekspresja tego białka jest podwyższona przez interferon (IFN)-γ i hormon tarczycy, a zatem mają one potencjał jako środki terapeutyczne dla EBS. Białko to ulega również ekspresji w populacji raków piersi wysokiego ryzyka. Wzór ekspresji tego białka może być przydatny w różnicowaniu trichoepithelioma (TE) od raka podstawnokomórkowego (BCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74683
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julio E Celis et al.
Molecular oncology, 1(3), 321-349 (2007-12-01)
Recently, we presented evidence--based on the analysis of benign hyperproliferative lesions of the breast--for the presence of cells that express the stem cell marker cytokeratin (CK) 15 in combination with CK19, a protein widely expressed by mammary epithelial cells. Here
Nada Radoja et al.
Molecular and cellular biology, 24(8), 3168-3179 (2004-04-03)
Basal layers of stratified epithelia express keratins K5, K14, and K15, which assemble into intermediate filament networks. Mutations in K5 or K14 genes cause epidermolysis bullosa simplex (EBS), a disorder with blistering in the basal layer due to cell fragility.
Chong Won Choi et al.
The Journal of dermatology, 35(8), 499-502 (2008-09-16)
Trichoepithelioma (TE) is a benign neoplasm of the skin that resembles basal cell carcinoma (BCC) in its clinical and histological features. In this study, we evaluate the usefulness of elastic fiber staining and cytokeratin 15 expression pattern in terms of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA023973-100UL4061837126925