Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA023535
Sigma-Aldrich
Anti-SON antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BASS1, Anti-Bax antagonist selected in saccharomyces 1, Anti-DBP-5, Anti-NRE-binding protein, Anti-Negative regulatory element-binding protein, Anti-SON protein, Anti-SON3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
TEVAIESTPMILESSIMSSHVMKGINLSSGDQNLAPEIGMQEIALHSGEEPHAEEHLKGDFYESEHGINIDLNINNHLIAKEMEHNTVCAAGTSPVGEIGEEKILPTSETKQRTVLDTYPGVSEADAGETLSSTGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SON(6651)
Opis ogólny
Gen SON koduje białko wiążące DNA, które jest mapowane na ludzkim chromosomie 21q22. Koduje duże białko bogate w serynę/argininę, które przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą w zależności od fazy cyklu komórkowego. Kodowane białko ma długość 2426 aminokwasów z domenami podobnymi do czynników przetwarzania RNA.
Immunogen
SON protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-SON antibody produced in rabbit has been used for immunoflorescence. All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen SON koduje czynnik związany ze spliceosomem, który jest niezbędny do prawidłowego przetwarzania transkryptów związanych z mikrotubulami, utrzymaniem centrosomu i stabilnością genomu. Utrzymuje subjądrową organizację czynników przetwarzania pre-mRNA w plamkach jądrowych i ukierunkowuje splicing i transkrypcję w głównych szlakach, takich jak adhezja komórkowa za pośrednictwem integryny, regulacja cyklu komórkowego, biosynteza cholesterolu, apoptoza i epigenetyczna regulacja ekspresji genów. Gen ten jest niezbędny do progresji mitotycznej, a jego utrata powoduje opóźnienie mitotyczne. Niedobór tego białka prowadzi do kongresji chromosomów, upośledzonej segregacji chromosomów i cytokinezy, co skutkuje aneuploidią komórkową i apoptozą.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73871
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catherine A S Deane et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 227-227 (2017-05-10)
Heat shock proteins (Hsps) co-operate in multi-protein machines that counter protein misfolding and aggregation and involve DNAJ (Hsp40), HSPA (Hsp70), and HSPH (Hsp105α). The HSPA family is a multigene family composed of inducible and constitutively expressed members. Inducible HSPA6 (Hsp70B')
Clustering phenotype populations by genome-wide RNAi and multiparametric imaging.
Fuchs, F., et al.
The Embo Journal, 6, 370-370 (2010)
Tim Ammon et al.
Journal of molecular cell biology, 6(4), 312-323 (2014-05-30)
Different from canonical ubiquitin-like proteins, Hub1 does not form covalent conjugates with substrates but binds proteins non-covalently. In Saccharomyces cerevisiae, Hub1 associates with spliceosomes and mediates alternative splicing of SRC1, without affecting pre-mRNA splicing generally. Human Hub1 is highly similar
Sadek Shorbagi et al.
Cell stress & chaperones, 21(6), 993-1003 (2016-10-28)
Heat shock proteins (Hsps) are cellular repair agents that counter the effects of protein misfolding that is a characteristic feature of neurodegenerative diseases. HSPA1A (Hsp70-1) is a widely studied member of the HSPA (Hsp70) family. The little-studied HSPA6 (Hsp70B') is
Christopher J Hickey et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(2), 224-231 (2013-09-14)
The SON protein is a ubiquitously expressed DNA- and RNA-binding protein primarily localized to nuclear speckles. Although several early studies implicated SON in DNA-binding, tumorigenesis and apoptosis, functional significance of this protein had not been recognized until recent studies discovered