Kluczowe dokumenty
HPA023277
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA4D antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Putative uncharacterized protein C9orf164
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
RCSVLSSAGNKTSKVQVAVMRPEVTHQERWTRELSAWRAVAGEHDRMMQSWRKAWESCSKDTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEMA4D(10507)
Opis ogólny
Gen SEMA4D (semaforyna 4D) jest mapowany na ludzki chromosom 9q22. Transkrypty SEMA4D ulegają ekspresji głównie w mięśniach szkieletowych, limfocytach krwi obwodowej, śledzionie i grasicy. Jednak niską ekspresję SEMA4D można zaobserwować w jądrach, mózgu, nerkach, jelicie cienkim, prostacie, sercu, łożysku, płucach i trzustce. W komórkach T SEMA4D lokalizuje się na błonie i jest również obecny w postaci rozpuszczalnej. Jest członkiem klasy czwartej rodziny białek semaforowych.
Immunogen
Putative uncharacterized protein C9orf164 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko SEMA4D (semaforyna 4D) jest zaangażowane głównie w układ nerwowy i odpornościowy. Reguluje migrację i wytwarzanie cytokin w monocytach, uczestniczy w aktywacji komórek T, przeżyciu komórek B, komunikacji międzykomórkowej i adhezji. SEMA4D odgrywa kluczową rolę w aterogenezie i tworzeniu zakrzepów, pomagając w łączeniu się płytek krwi z komórkami śródbłonka. Jest związany z rakiem piersi, rakiem jelita grubego, rakiem szyjki macicy, niedrobnokomórkowym rakiem płuc, reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75410
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuji Yoshida et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(6), 1481-1490 (2015-02-25)
Semaphorin 4D (Sema4D)/CD100 has pleiotropic roles in immune activation, angiogenesis, bone metabolism, and neural development. We undertook this study to investigate the role of Sema4D in rheumatoid arthritis (RA). Soluble Sema4D (sSema4D) levels in serum and synovial fluid were analyzed
Jin-Shen Wang et al.
World journal of gastroenterology, 21(7), 2191-2198 (2015-02-27)
To investigate semaphorin 4D (Sema4D) and hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) expression in colorectal carcinoma and evaluate their clinicopathological and prognostic significance. Eighty-six curatively resected colorectal carcinoma patients at different stages of disease were randomly selected from the group of patients who
Maria Carolina A Luque et al.
Molecular immunology, 67(2 Pt B), 559-567 (2015-08-16)
Leukocyte migration is essential for the function of the immune system. Their recruitment from the vessels to the tissues involves sequential molecular interactions between leukocytes and endothelial cells (ECs). Many adhesion molecules involved in this process have already been described.
K T Hall et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(21), 11780-11785 (1996-10-15)
Herein we describe the molecular characterization of the human leukocyte activation antigen CD100 and identify it as the first semaphorin, to our knowledge, in the immune system. Semaphorins have recently been described as neuronal chemorepellants that direct pioneering neurons during
Muhammad Faraz Arshad Malik et al.
Oncology reports, 34(2), 1049-1057 (2015-06-03)
Involvement of semaphorin 4D (Sema4D) and the receptor proteins of the plexins B family (plexin-B1, -B2 and -B3) in solid tumours suggests they play a role in breast cancer. In the present study, the expression of Sema4D and plexin-Bs was