Kluczowe dokumenty
HPA023021
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL11 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Kelch-like protein 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VANNEVCVKLVADAVERHALRAENIQSGTCQHPTSHVSLLPRYGQNMDVIMVIGGVSEGGDYLSECVGYFVDEDRWVNLPHIHNHLDGHAVAVTESYVY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLHL11(55175)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
KLHL11 (kelch like family member 11) jest białkiem BTB (Bric-a-brac, Tramtrack i Broad complex) - Kelch. Wiąże się z Cullin-3. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.
Immunogen
Kelch-like protein 11 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75867
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Musaffe Tuna et al.
Molecular cancer, 14, 29-29 (2015-02-04)
Acquired uniparental disomy (aUPD) can lead to homozygosity for tumor suppressor genes or oncogenes. Our purpose is to determine the frequency and profile aUPD regions in serous ovarian cancer (SOC) and investigated the association of aUPD with clinical features and
Peter Canning et al.
The Journal of biological chemistry, 288(11), 7803-7814 (2013-01-26)
Cullin-RING ligases are multisubunit E3 ubiquitin ligases that recruit substrate-specific adaptors to catalyze protein ubiquitylation. Cul3-based Cullin-RING ligases are uniquely associated with BTB adaptors that incorporate homodimerization, Cul3 assembly, and substrate recognition into a single multidomain protein, of which the
Anne Cleasby et al.
PloS one, 9(6), e98896-e98896 (2014-06-05)
The protein Keap1 is central to the regulation of the Nrf2-mediated cytoprotective response, and is increasingly recognized as an important target for therapeutic intervention in a range of diseases involving excessive oxidative stress and inflammation. The BTB domain of Keap1