Kluczowe dokumenty
HPA022949
Sigma-Aldrich
Anti-NMT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Glycylpeptide N-tetradecanoyltransferase 1, Anti-Myristoyl-CoA:protein N-myristoyltransferase 1, Anti-NMT 1, Anti-Peptide N-myristoyltransferase 1, Anti-Type I N-myristoyltransferase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
MADESETAVKPPAPPLPQMMEGNGNGHEHCSDCENEEDNSYNRGGLSPANDTGAK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMT1(4836)
Immunogen
Glycylpeptide N-tetradecanoyltransferase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NMT1 (N-myristoyltransferase 1) jest odpowiedzialna za mirystoilację białek. Jest ona potrzebna do przeniesienia mirystynianu z koenzymu mirystoilowego A na amino-końcową glicynę w białku docelowym. NMT1 promuje również replikację HIV (ludzkiego wirusa niedoboru odporności) -1 poprzez kontrolowanie ekspresji wirusowego RNA. Dodatkowo uczestniczy również w proliferacji komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75703
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charles E Ducker et al.
Molecular cancer research : MCR, 3(8), 463-476 (2005-08-27)
N-myristoyltransferases (NMT) add myristate to the NH(2) termini of certain proteins, thereby regulating their localization and/or biological function. Using RNA interference, this study functionally characterizes the two NMT isozymes in human cells. Unique small interfering RNAs (siRNA) for each isozyme
Hikaru Ohta et al.
Biochemical and biophysical research communications, 463(4), 988-993 (2015-06-16)
N-myristoyltransferase (NMT) catalyzes protein N-myristoylation. It has been suggested that the isozyme NMT1 enhances the replication of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1). However, the details of the mechanism by which NMT1 does so remain unclear. In this study, we investigated
Anuraag Shrivastav et al.
Journal of translational medicine, 5, 58-58 (2007-11-21)
Colon cancer is the second leading cause of cancer deaths in the western world. If detected early, colorectal cancer is one of the most treatable forms of cancer. Unfortunately, very few people are screened. N-myristoyltransferase (NMT) catalyzes myristoylation of various
Emmanuelle Thinon et al.
Nature communications, 5, 4919-4919 (2014-09-27)
Protein N-myristoylation is a ubiquitous co- and post-translational modification that has been implicated in the development and progression of a range of human diseases. Here, we report the global N-myristoylated proteome in human cells determined using quantitative chemical proteomics combined