Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA022935
Sigma-Aldrich
Anti-MMP8 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-MMP-8, Anti-Matrix metalloproteinase-8, Anti-Neutrophil collagenase, Anti-PMNL collagenase, Anti-PMNL-CL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
TVQDYLEKFYQLPSNQYQSTRKNGTNVIVEKLKEMQRFFGLNVTGKPNEETLDMMKKPRCGVPDSGG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP8(4317)
Opis ogólny
Gen MMP8 (matrix metalloproteinase-8) jest mapowany na ludzki chromosom 11q22.2-q22.3. Należy do rodziny białek MMP.
Immunogen
Neutrophil collagenase Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MMP (metaloproteinazy macierzy) to zależne od cynku endopeptydazy, które są głównie odpowiedzialne za degradację składników macierzy zewnątrzkomórkowej. MMP8 jest kolagenazą neutrofilową. Degraduje kolagen fibrylarny typu I, typu II i III, serpiny i α-2 makroglobulinę. Może również degradować apolipoproteinę A-1, prowadząc do wysokiej akumulacji cholesterolu w ścianach naczyń.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75158
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Petra Şurlin et al.
Romanian journal of morphology and embryology = Revue roumaine de morphologie et embryologie, 55(3 Suppl), 1137-1141 (2015-01-22)
There is scientific data to support the existence of a two-way relationship between diabetes and periodontitis, with diabetes increasing the risk for periodontitis, and periodontal inflammation negatively affecting the diabetic status. Our study aims to investigate the expression of MMP-7
Sébastien Lenglet et al.
Mediators of inflammation, 2013, 659282-659282 (2013-02-01)
Plaque rupture is the main cause of acute myocardial infarction and stroke. Atherosclerotic plaques have been described to be vulnerable and more prone to rupture when they are characterized by thin, highly inflamed, and collagen-poor fibrous caps and contain elevated
Timo Rath et al.
PloS one, 9(12), e115847-e115847 (2014-12-30)
Cystic Fibrosis (CF) lung disease is characterized by progressively declining lung function and represents a major factor contributing to the high morbidity and mortality associated with CF. However, apart from spirometry, respiratory disease surrogate markers reliably indicating CF lung disease
Aino Salminen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(4), 1435-1445 (2015-01-01)
Various cell types in atherosclerotic lesions express matrix metalloproteinase (MMP)-8. We investigated whether MMP-8 affects the structure and antiatherogenic function of apolipoprotein (apo) A-I, the main protein component of HDL particles. Furthermore, we studied serum lipid profiles and cholesterol efflux