Kluczowe dokumenty
HPA022032
Sigma-Aldrich
Anti-ABCA5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATP-binding cassette sub-family A member 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
PNKKYEEVPNIELNPMDKFTLSNLILGYTPVTNITSSIMQKVSTDHLPDVIITEEYTNEKEMLTSSLSKPSNFV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA5(23461)
Opis ogólny
ABCA5 (ATP-binding cassette subfamily A member 5) jest członkiem podrodziny transporterów A (ABCA) wiążących ATP. Wykazuje wysoką ekspresję w kilku lokalizacjach ludzkiego mózgu, takich jak neurony, umiarkowanie w mikrogleju i w mniejszej ilości w astrocytach i oligodendrocytach. Znajduje się w regionie chromosomu 17q24.2-q24.3.
Immunogen
ATP-binding cassette sub-family A member 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ABCA5 (ATP binding cassette subfamily A member 5) pomaga w transporcie różnych cząsteczek przez błony wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe, takich jak endolizosomalny cholesterol. Zbadano, że delecja lokalizacji genu zwiększa poziom autofagosomów, autofagosomalnych ładunków i endolizosomalnego cholesterolu w keratynocytach CGHT (congenital generalized hypertrichosis terminalis).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75739
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
YuHong Fu et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 43(3), 857-869 (2014-08-16)
Brain cholesterol homeostasis is regulated by a group of proteins called ATP-binding cassette subfamily A (ABCA) transporters. Certain ABCA transporters regulate amyloid-β protein precursor (AβPP) processing to generate amyloid-β peptides (Aβ) and are associated with an increased risk for late-onset
Gina M DeStefano et al.
PLoS genetics, 10(5), e1004333-e1004333 (2014-05-17)
Inherited hypertrichoses are rare syndromes characterized by excessive hair growth that does not result from androgen stimulation, and are often associated with additional congenital abnormalities. In this study, we investigated the genetic defect in a case of autosomal recessive congenital