Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA022012
Sigma-Aldrich
Anti-TP53I3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Putative quinone oxidoreductase, Anti-Tumor protein p53-inducible protein 3, Anti-p53-induced gene 3 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MLAVHFDKPGGPENLYVKEVAKPSPGEGEVLLKVAASALNRADLMQRQGQYDPPPGASNILGLEASGHVAELGPGCQGHWKIGDTAMALLPGGGQAQYVTVPEGLLMPIPE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53I3(9540)
Opis ogólny
TP53I3 (Tumor protein p53 inducible protein 3) jest docelowym białkiem p53 należącym do nadrodziny dehydrogenaz/reduktaz średniołańcuchowych. Składa się z dwóch identycznych podjednostek. Struktura monomeryczna składa się z dwóch domen, domeny katalitycznej i domeny wiążącej kofaktor, oddzielonych głęboką szczeliną. Środkowa szczelina pomaga zarezerwować NADP+. Domena katalityczna składa się z siedmioniciowego antyrównoległego arkusza β, a domena wiążąca kofaktor wyposażona jest w dwa mononukleotydowe motywy wiążące βαβαβ.
Immunogen
Putative quinone oxidoreductase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TP53I3 (Tumor protein p53 inducible protein 3) odgrywa ważną rolę w generowaniu reaktywnych form tlenu (ROS) i programowanej śmierci komórki. Działa jako marker proapoptotyczny w szlaku apoptotycznym. Sugeruje się, że PIG3 (p53-inducible gene 3) może inicjować stres oksydacyjny, podobnie jak inne cele p53. Pośredniczy w apoptozie poprzez generowanie reaktywnych form tlenu w wyniku stresu oksydacyjnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75475
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergio Porté et al.
The Journal of biological chemistry, 284(25), 17194-17205 (2009-04-08)
Tumor suppressor p53 regulates the expression of p53-induced genes (PIG) that trigger apoptosis. PIG3 or TP53I3 is the only known member of the medium chain dehydrogenase/reductase superfamily induced by p53 and is used as a proapoptotic marker. Although the participation