Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA021676
Sigma-Aldrich
Anti-RACK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cell proliferation-inducing gene 21 protein, Anti-Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Anti-Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein 12.3, Anti-HLC-7, Anti-RACK1, Anti-Receptor for activated C kinase, Anti-Receptor of activated protein kinase C 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
CVRFSPNSSNPIIVSCGWDKLVKVWNLANCKLKTNHIGHTGYLNTVTVSPDGSLCASGGKDGQAMLWDLNEGKHLYTLDG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNB2L1(10399)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko wiążące nukleotydy guaninowe (białko G), β polipeptyd 2-podobny 1 (GNB2L1) jest stabilnie wyrażanym genem gospodarza zlokalizowanym w makrofagach pęcherzykowych i neutrofilach. Przewiduje się, że gen ten koduje białko RACK1 (receptor dla aktywowanej kinazy C 1). Jest on mapowany na telomerycznej pozycji chromosomu 5q35.3.
Immunogen
Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GNB2L1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące nukleotydy guaninowe (białko G), β polipeptyd 2-podobny 1 (GNB2L1) jest białkiem rusztowania silnie zaangażowanym w wiązanie i zakotwiczenie kinazy białkowej C. Przewiduje się, że GNB2L1 może działać jako kofaktor regulacyjny białka oporności wielolekowej (MDR3/ABCB4) i jest niezbędny do lokalizacji błony komórkowej i funkcji translokacji ABCB4.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74729
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaozhu Zhang et al.
BMC molecular biology, 6, 4-4 (2005-02-22)
Reference genes, which are often referred to housekeeping genes, are frequently used to normalize mRNA levels between different samples. However the expression level of these genes may vary among tissues or cells, and may change under certain circumstances. Thus the
Yuki Ikebuchi et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 39(11), 1091-1107 (2009-08-14)
Multidrug resistance protein 3 (MDR3/ABCB4), located on the bile canalicular membrane of hepatocytes, is responsible for the translocation of phosphatidylcholine across the plasma membrane, and its hereditary defect causes liver disorders, such as progressive familial intrahepatic cholestasis type 3. We
Shu Wang et al.
Molecular biology reports, 30(1), 53-60 (2003-04-12)
During a large-scale screen of a human fetal brain cDNA library, a novel human gene GNB2L1 encoding a novel RACK (receptor of activated protein kinase C) protein was isolated and sequenced. The cDNA is 1142 bp long and has a
T Ishii et al.
The European respiratory journal, 27(2), 300-306 (2006-02-03)
The stability of housekeeping genes is critical when performing gene expression studies. To date, there have been no studies that look at the stability of commonly used housekeeping genes in alveolar macrophages. Expression levels may be affected by culture, stimulation
Motoyuki Otsuka et al.
PloS one, 6(9), e24359-e24359 (2011-09-22)
MicroRNAs (miRNAs) are important regulators of gene expression that control physiological and pathological processes. A global reduction in miRNA abundance and function is a general trait of human cancers, playing a causal role in the transformed phenotype. Here, we sought