Merck
V0300000
Vinblastine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Vinblastine sulfate salt, VLB, Vincaleukoblastine sulfate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H58N4O9 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
909.05
Beilstein:
3659812
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
vinblastine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
267 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.[H][C@@]12CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C1)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@@]7([H])[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@]89[H])C(=O)OC)C[C@](O)(CC)C2
InChI
1S/C46H58N4O9.H2O4S/c1-8-42(54)23-28-24-45(40(52)57-6,36-30(15-19-49(25-28)26-42)29-13-10-11-14-33(29)47-36)32-21-31-34(22-35(32)56-5)48(4)38-44(31)17-20-50-18-12-16-43(9-2,37(44)50)39(59-27(3)51)46(38,55)41(53)58-7;1-5(2,3)4/h10-14,16,21-22,28,37-39,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-26H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
Klucz InChI
KDQAABAKXDWYSZ-PNYVAJAMSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Siarczan winblastyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mizuki Kuboki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 456(3), 810-814 (2014-12-17)
DTCM-glutarimide (DTCM-G) is a newly found anti-inflammatory agent. In the course of experiments with lymphoma cells, we found that DTCM-G induced specific RelB cleavage. Anticancer agent vinblastine also induced the specific RelB cleavage in human fibrosarcoma HT1080 cells. The site-directed
Victor S Goldmacher et al.
PloS one, 10(2), e0117523-e0117523 (2015-02-12)
The microtubule-targeting maytansinoids accumulate in cells and induce mitotic arrest at 250- to 1000-fold lower concentrations than those required for their association with tubulin or microtubules. To identify the mechanisms of this intracellular accumulation and exceptional cytotoxicity of maytansinoids we