Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA021506
Sigma-Aldrich
Anti-NEU1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Acetylneuraminyl hydrolase, Anti-G9 sialidase, Anti-Lysosomal sialidase, Anti-N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, Anti-Sialidase-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RDGVFCLLSDDHGASWRYGSGVSGIPYGQPKQENDFNPDECQPYELPDGSVVINARNQNNYHCHCRIVLRSYDACDTLRPRDVTFDPELVDPVVAAGAVVTSSGIVFFSNPAHPEFRVNLTLRWSFSNG
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEU1(4758)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ludzki gen sialidazy (neuraminidazy1) NEU1 jest zmapowany na chromosomie 6p21.3 i koduje białko NEU1 o masie ~45 kDa, z potencjalnymi trzema miejscami glikozylacji związanymi z białkiem N. Gen ten składa się z pięciu intronów i sześciu eksonów. Kodowane białko jest zlokalizowane w błonie plazmatycznej i lizosomalnej.
Immunogen
Sialidase-1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko Neu1 (neuraminidaza 1) na powierzchni komórek promuje odkładanie nierozpuszczalnej elastyny poprzez usuwanie grup sialilowych z otaczających glikoprotein mikrofibrylarnych, odgrywając w ten sposób rolę w utrzymaniu spoczynku komórkowego. Kompleks NEU-1 i katepsyny-A na powierzchni komórki może pomagać w prezentacji antygenu lub wpływać na interakcje międzykomórkowe. Mutacja genu Neu1 prowadzi do lizosomalnej choroby spichrzeniowej zwanej sialidozą. Neu1 i MMP-9 (metaloproteinaza macierzy-9) na powierzchni komórki ułatwiają sygnalizację i aktywację receptora Trk (kinazy tyrozynowej) za pośrednictwem neurotrofin.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72340
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aleksander Hinek et al.
The American journal of pathology, 173(4), 1042-1056 (2008-09-06)
We recently established that the elastin-binding protein, which is identical to the spliced variant of beta-galactosidase, forms a cell surface-targeted complex with two proteins considered "classic lysosomal enzymes": protective protein/cathepsin A and neuraminidase-1 (Neu1). We also found that cell surface-residing
A van der Spoel et al.
The EMBO journal, 17(6), 1588-1597 (1998-05-02)
Human lysosomal N-acetyl-alpha-neuraminidase is deficient in two lysosomal storage disorders, sialidosis, caused by structural mutations in the neuraminidase gene, and galactosialidosis, in which a primary defect of protective protein/cathepsin A (PPCA) leads to a combined deficiency of neuraminidase and beta-D-galactosidase.
Feng Liang et al.
The Journal of biological chemistry, 281(37), 27526-27538 (2006-07-13)
Human sialidase (neuraminidase) Neu1 catalyzes lysosomal catabolism of sialylated glycoconjugates. Here we show that during the differentiation of monocytes and the monocytic cell line, THP-1, into macrophages, the majority of Neu1 relocalizes from the lysosomes to the cell surface. In
Volkan Seyrantepe et al.
Human mutation, 22(5), 343-352 (2003-10-01)
Lysosomal sialidase (EC 3.2.1.18) has a dual physiological function; it participates in intralysosomal catabolism of sialylated glycoconjugates and is involved in cellular immune response. Mutations in the sialidase gene NEU1, located on chromosome 6p21.3, result in autosomal recessive disorder, sialidosis
Preethi Jayanth et al.
Cellular signalling, 22(8), 1193-1205 (2010-03-30)
Neurotrophin-induced Trk tyrosine kinase receptor activation and neuronal cell survival responses have been reported to be under the control of a membrane associated sialidase. Here, we identify an unprecedented membrane sialidase mechanism initiated by nerve growth factor (NGF) binding to