Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA021257
Sigma-Aldrich
Anti-BAIAP2L1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-BAI1-associated protein 2-like protein 1, Anti-Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 1, Anti-Insulin receptor tyrosine kinase substrate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LLSFAQGDVITLLIPEEKDGWLYGEHDVSKARGWFPSSYTKLLEENETEAVTVPTPSPTPVRSISTVNLSEN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
BAIAP2L1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 1) należy do rodziny IRSp53 (insulin receptor substrate protein of 53kDa). BAIAP2L1 jest szeroko rozpowszechniony w tkankach ludzkich. Białko lokalizuje się głównie w jądrze. BAIAP2L1 jest powszechnie określany jako IRTKS (substrat kinazy tyrozynowej receptora insuliny).
Immunogen
Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BAIAP2L1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 1) jest związany z przebudową aktyny i wypukłością błony. Jest on regulowany w górę w raku wątrobowokomórkowym (HCC) i jest związany z wielkością guza. W komórkach HCC promuje szlak sygnałowy EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) - ERK (kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym). BAIAP2L1 hamuje również apoptozę za pośrednictwem p53 i aktywność transaktywacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74834
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Ping Wang et al.
Cancer letters, 337(1), 96-106 (2013-05-23)
Insulin receptor tyrosine kinase substrate (IRTKS) is closely associated with actin remodelling and membrane protrusion, but its role in the pathogenesis of malignant tumours, including hepatocellular carcinoma (HCC), is still unknown. In this study, we showed that IRTKS was frequently
Meagan M Postema et al.
Current biology : CB, 28(18), 2876-2888 (2018-09-11)
Transporting epithelial cells like those that line the gut build large arrays of actin-supported protrusions called microvilli, which extend from the apical surface into luminal spaces to increase functional surface area. Although critical for maintaining physiological homeostasis, mechanisms controlling the
Thomas H Millard et al.
Journal of cell science, 120(Pt 9), 1663-1672 (2007-04-14)
IRSp53 is a scaffold protein that contains an IRSp53/MIM homology domain (IMD) that bundles actin filaments and interacts with the small GTPase Rac. IRSp53 also binds to the small GTPase Cdc42 and to Scar/WAVE and Mena/VASP proteins to regulate the
Ke-Sheng Wang et al.
PloS one, 6(8), e23571-e23571 (2011-09-03)
The tumor suppressor p53 controls multiple cellular functions including DNA repair, cell cycle arrest and apoptosis. MDM2-mediated p53 ubiquitination affects both degradation and cytoplasmic localization of p53. Several cofactors are known to modulate MDM2-mediated p53 ubiquitination and proteasomal degradation. Here
Didier Vingadassalom et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(16), 6754-6759 (2009-04-16)
Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 translocates 2 effectors to trigger localized actin assembly in mammalian cells, resulting in filamentous actin "pedestals." One effector, the translocated intimin receptor (Tir), is localized in the plasma membrane and clustered upon binding the bacterial outer