Kluczowe dokumenty
HPA020992
Sigma-Aldrich
Anti-CHPF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC021097.5, Anti-CSGLCA-T, Anti-CSGlcA-T, Anti-Chondroitin glucuronyltransferase II, Anti-Chondroitin sulfate glucuronyltransferase, Anti-N-acetylgalactosaminyl-proteoglycan 3-beta-glucuronosyltransferase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PCVEAVGERGGPQNPDSRARLDQSDEDFKPRIVPYYRDPNKPYKKVLRTRYIQTELGSRERLLVAVLTSRATLST
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHPF2(54480)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen CHPF2 (czynnik polimeryzacji chondroityny 2) jest mapowany na ludzki chromosom 7q36.1-q36.3. Jest to białko błonowe typu II. CHPF2 ulega szerokiej ekspresji w tkankach ludzkich. Białko lokalizuje się w aparacie Golgiego. CHPF2 jest również określany jako CHSY3 (syntaza chondroityny 3).
Immunogen
Glukuronylotransferaza siarczanu chondroityny rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CHPF2 (czynnik polimeryzacji chondroityny 2) jest glikozaminoglikanem. Jest głównie zaangażowany w polimeryzację chondroityny i ma aktywność glukuronylotransferazy. CHPF2 przenosi kwas glukuronowy do N-acetylogalaktozaminy. Ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tkanek i morfogenezy. Bierze również udział w powstawaniu i rozwoju nowotworów. CHPF2 jest regulowana w górę w raku jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74859
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cha Hyohyeon et al.
American journal of medical genetics. Part A, 167A(1), 198-203 (2014-09-27)
Relatively little is known about 7q terminal deletion contiguous gene deletion syndrome. The deleted region includes more than 40 OMIM genes. We here report on a 13-year-old boy with 7q terminal deletion syndrome, a 6.89-Mb sized deletion on 7q36.1q36.3, identified
Masanori Gotoh et al.
The Journal of biological chemistry, 277(41), 38179-38188 (2002-07-30)
We found a novel human gene (GenBank accession number, Kazusa DNA Research Institute KIAA1402) that possesses homology with chondroitin synthase. The full-length open reading frame consists of 772 amino acids and encodes a typical type II membrane protein. This enzyme
Dimitrios Kalathas et al.
Molecular medicine reports, 4(2), 363-368 (2011-04-07)
Glycosaminoglycans undergo significant structural alterations in cancer, namely in terms of their sulfation pattern and hydrodynamic size. Numerous studies have focused on this issue, and have demonstrated that glycosaminoglycans play a crucial role in cancer growth and invasion. However, the
Tomomi Izumikawa et al.
The Journal of biological chemistry, 283(17), 11396-11406 (2008-03-05)
Recently, we demonstrated that chondroitin polymerization is achieved by any two combinations of human chondroitin synthase-1 (ChSy-1), ChSy-2 (chondroitin sulfate synthase 3, CSS3), and chondroitin-polymerizing factor (ChPF). Although an additional ChSy family member, called chondroitin sulfate glucuronyltransferase (CSGlcA-T), has been