Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA020626
Sigma-Aldrich
Anti-CCNA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cyclin-A, Anti-Cyclin-A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
PVNDEHVTVPPWKANSKQPAFTIHVDEAEKEAQKKPAESQKIEREDALAFNSAISLPGPRKPLVPL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCNA2(890)
Opis ogólny
Cyklina A2 (CCNA2) jest częścią rodziny cyklin i jest zlokalizowana w jądrze. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 4q27.
Immunogen
Cyclin-A2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Cyklina A2 (CCNA2) jest markerem raka piersi z dodatnim receptorem estrogenowym (ER+). Odgrywa rolę w kontroli cyklu komórkowego na przejściach G1/S i G2/M. Białko to może być zaangażowane w przejścia nabłonkowo-mezenchymalne (EMT) i przerzuty. Wykazano, że CCNA2 ulega zwiększonej regulacji w wielu nowotworach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75161
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tian Gao et al.
PloS one, 9(3), e91771-e91771 (2014-03-14)
Identification of effective prognostic biomarkers and targets are of crucial importance to the management of estrogen receptor positive (ER+) breast cancer. CCNA2 (also known as CyclinA2) belongs to the highly conserved cyclin family and is significantly overexpressed in various cancer
Luís Muñoz-Bellvis et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 25(4), 590-601 (2012-01-10)
Most genetic studies in colorectal carcinomas have focused on those abnormalities that are acquired by primary tumors, particularly in the transition from adenoma to carcinoma, whereas few studies have compared the genetic abnormalities of primary versus paired metastatic samples. In
Arata Honda et al.
PloS one, 7(6), e39249-e39249 (2012-06-30)
Human cyclin A2 is a key regulator of S phase progression and entry into mitosis. Alternative splice variants of the G1 and mitotic cyclins have been shown to interfere with full-length cyclin functions to modulate cell cycle progression and are
Jong Woo Lee et al.
PloS one, 10(4), e0122628-e0122628 (2015-04-22)
Lung adenocarcinoma, the most common subtype of lung cancer, is the leading cause of cancer death worldwide. Despite attempts for the treatment of lung cancer which have been accumulating, promising new therapies are still needed. Here, we found that cyclic-AMP