Kluczowe dokumenty
HPA020620
Sigma-Aldrich
Anti-ZCCHC6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anty-FLJ13409, Anty-KIAA1711, Anty-TUT7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DDYKGDKVYHPETGRKNEKEKVGRKGKHLLTVDQKRGEHVVCGSTRNNESESTLDLEGFQNPTAKECEGLATLDNKADLDGESTEGTEELEDSLNHFTHSVQGQ
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZCCHC6(79670)
Opis ogólny
Białko 6 zawierające domenę CCHC z palcem cynkowym (ZCCHC6) jest enzymem urydylującym mRNA, który posiada dwie domeny związane z PAP (polimerazą poli(A)) i dwa motywy nukleotydylotransferazy.
Immunogen
Zinc finger CCHC domain-containing protein 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko 6 zawierające domenę palca cynkowego CCHC (ZCCHC6) urydyluje prekursorowe mikro RNA (miRNA) i pomaga przywrócić dwunukleotydowy nawis 3′. To z kolei pomaga w biogenezie miRNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75177
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ragini Medhi et al.
RNA (New York, N.Y.), 28(3), 353-370 (2021-12-25)
The human terminal uridyl transferases TUT4 and TUT7 (TUT4/7) catalyze the additions of uridines at the 3' end of RNAs, including the precursors of the tumor suppressor miRNA let-7 upon recruitment by the oncoprotein LIN28A. As a consequence, let-7 family
Olivia S Rissland et al.
Molecular and cellular biology, 27(10), 3612-3624 (2007-03-14)
Nuclear poly(A) polymerase (PAP) polyadenylates nascent mRNAs, promoting their nuclear export, stability, and translation, while the related cytoplasmic polymerase GLD-2 activates translation of deadenylated mRNAs. Here we characterize the biochemical activity of fission yeast Schizosaccharomyces pombe Cid1, a putative cytoplasmic
Jaechul Lim et al.
Cell, 159(6), 1365-1376 (2014-12-07)
Uridylation occurs pervasively on mRNAs, yet its mechanism and significance remain unknown. By applying TAIL-seq, we identify TUT4 and TUT7 (TUT4/7), also known as ZCCHC11 and ZCCHC6, respectively, as mRNA uridylation enzymes. Uridylation readily occurs on deadenylated mRNAs in cells.
Zbigniew Warkocki et al.
Cell, 174(6), 1537-1548 (2018-08-21)
LINE-1 retrotransposition is tightly restricted by layers of regulatory control, with epigenetic pathways being the best characterized. Looking at post-transcriptional regulation, we now show that LINE-1 mRNA 3' ends are pervasively uridylated in various human cellular models and in mouse
Kazutoshi Takahashi et al.
Cell reports, 31(9), 107715-107715 (2020-06-04)
Previous studies have suggested that the loss of the translation initiation factor eIF4G1 homolog NAT1 induces excessive self-renewability of naive pluripotent stem cells (PSCs); yet the role of NAT1 in the self-renewal and differentiation of primed PSCs is still unclear.