Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA020299
Sigma-Aldrich
Anti-VPS41 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-S53, Anti-Vacuolar protein sorting-associated protein 41 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VLKPLIYEMILHEFLESDYEGFATLIREWPGDLYNNSVIVQAVRDHLKKDSQNKTLLKTLAELYTYDKNYGNALEIYLTLRHKDVFQLIHKHNLFSSIKDKIVLLMDFDSEKAVDML
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS41(27072)
Opis ogólny
Homolog białka 41 związanego z sortowaniem białek wakuolarnych (VPS41) jest częścią kompleksu homotypowej fuzji i sortowania białek (HOPS).
Immunogen
Vacuolar protein sorting-associated protein 41 homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Homolog białka 41 związanego z sortowaniem białek wakuolarnych (VPS41) może brać udział w wytwarzaniu i fuzji pęcherzyków lizosomalnych. Badania wykazały, że knockdown VPS41 utrudnia transport lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) do lizosomów. Białko to może być użyteczne jako cel terapeutyczny w chorobie Parkinsona. Jako białko pomocnicze jest ono związane z rdzeniem sortowania białek wakuolarnych wraz z homologiem 39 białka związanego z sortowaniem białek wakuolarnych (VPS39).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74842
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
VPS41, a protein involved in lysosomal trafficking, is protective in Caenorhabditis elegans and mammalian cellular models of Parkinson's disease.
Ruan Q
Neurobiology of Disease, 37(2), 330-338 (2010)
Maaike S Pols et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 14(2), 219-232 (2012-11-22)
The homotypic fusion and protein sorting (HOPS) complex is a multisubunit tethering complex that in yeast regulates membrane fusion events with the vacuole, the yeast lysosome. Mammalian homologs of all HOPS components have been found, but little is known about
D McVey Ward et al.
Experimental cell research, 267(1), 126-134 (2001-06-20)
Vps41p, the protein encoded by the yeast gene VPS41, has been shown to mediate formation of AP-3 transport vesicles from the Golgi apparatus and to facilitate the docking and fusion of lysosomal vesicles. Although both of these activities involve transient