Kluczowe dokumenty
HPA020066
Sigma-Aldrich
Anti-PPM1K antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-PP2Cm, Anty-BDP, Anty-DKFZp761G058, Anty-HPTMP, Anty-PP2Ckappa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
PETKRIKLHHADDSFLVLTTDGINFMVNSQEICDFVNQCHDPNEAAHAVTEQAIQYGTEDNSTAVVVPFGAWGKYKNSEINFSFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPM1K(152926)
Opis ogólny
Fosfataza białkowa 1K (PPM1K) jest enzymem mitochondrialnym aktywowanym przez jony Mn2+. Jest częścią kompleksu dehydrogenazy α-ketokwasów rozgałęzionych (BCKDC), a gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q22.
Immunogen
Protein phosphatase 1K, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Fosfataza białkowa 1K (PPM1K) funkcjonuje w metabolizmie aminokwasów rozgałęzionych (BCAA). Bierze udział w oksydacyjnej dekarboksylacji α-ketokwasów o rozgałęzionych łańcuchach z izoleucyny, leucyny i waliny. PPM1K wiąże się z 24 lipoilową transacylazą dihydroliponową (E2b), która tworzy rdzeń kompleksu dehydrogenazy α-ketokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCKDC). Jej aktywność jest stymulowana przez wiązanie, które znajduje się pomiędzy karboksylowo-końcowym łącznikiem E2b i PPM1K.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73645
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Xu et al.
Circulation, 127(12), 1283-1289 (2013-03-01)
Circulating branched-chain amino acids and aromatic amino acids were recently related to insulin resistance and diabetes mellitus in prospective cohorts. We tested the effects of a genetic determinant of branched-chain amino acid/aromatic amino acid ratio on changes in body weight
Alfonso Oyarzabal et al.
Human mutation, 34(2), 355-362 (2012-10-23)
This article describes a hitherto unreported involvement of the phosphatase PP2Cm, a recently described member of the branched-chain α-keto acid dehydrogenase (BCKDH) complex, in maple syrup urine disease (MSUD). The disease-causing mutation was identified in a patient with a mild
R Max Wynn et al.
The Journal of biological chemistry, 287(12), 9178-9192 (2012-02-01)
The branched-chain α-ketoacid dehydrogenase phosphatase (BDP) component of the human branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) has been expressed in Escherichia coli and purified in the soluble form. The monomeric BDP shows a strict dependence on Mn(2+) ions for phosphatase activity
Charlotte Stadler et al.
Nature methods, 10(4), 315-323 (2013-02-26)
Imaging techniques such as immunofluorescence (IF) and the expression of fluorescent protein (FP) fusions are widely used to investigate the subcellular distribution of proteins. Here we report a systematic analysis of >500 human proteins comparing the localizations obtained in live
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA020066-25UL4061842871360
HPA020066-100UL4061836313784