Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019762
Sigma-Aldrich
Anti-BCL7A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B-cell CLL/lymphoma 7A, Anti-BCL7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QADGKEHPGAEDASDEQNSQSSMEHSMNSSEKVDRQPSGDSGLAAETSAISQDLEGVPPSKKMKLEASQQNSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL7A(605)
Powiązane kategorie
Immunogen
CLL/lymphoma 7A z komórek B - rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
BCL7A (B-cell CLL/lymphoma 7A) jest bogatym w serynę białkiem zlokalizowanym na chromosomie 12q24.31. Jest członkiem rodziny BCL7, która wykazuje najwyższą ekspresję w nukleinie komórek GC B węzłów chłonnych i migdałków. Funkcjonuje jako gen supresorowy nowotworu z domniemaną rolą w hematologicznych nowotworach złośliwych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74798
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinliang Dai et al.
Human cell, 34(2), 624-633 (2021-01-09)
Increasing numbers of evidences have demonstrated that microRNAs (miRNAs) play an important role in osteosarcoma (OS) cell functions. MiR-501-3p has been reported to play an important role in several types of tumors, including prostate cancer and hepatocellular carcinoma. However, the
Remco van Doorn et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 23(17), 3886-3896 (2005-05-18)
To analyze the occurrence of promoter hypermethylation in primary cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) on a genome-wide scale, focusing on epigenetic alterations with pathogenetic significance. DNA isolated from biopsy specimens of 28 patients with CTCL, including aggressive CTCL entities (transformed mycosis
BCL7A protein expression in normal and malignant lymphoid tissues.
Rocío Ramos-Medina et al.
British journal of haematology, 160(1), 106-109 (2012-10-10)
Angelo Carbone et al.
Genes, chromosomes & cancer, 47(12), 1067-1075 (2008-07-30)
The etiology of mycosis fungoides (MF), the most frequent form of cutaneous T cell lymphoma (CTCL), is poorly understood. No specific genetic aberration has been detected, especially in early-stage disease, possibly due to the clinical and histological heterogeneity of patient