Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA011316
Sigma-Aldrich
Anti-ACSL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ACS1, Anti-Acyl- CoA synthetase 1, Anti-LACS 1, Anti-LACS 2, Anti-Long-chain acyl-CoA synthetase 1, Anti-Long-chain acyl-CoA synthetase 2, Anti-Long-chain fatty acid-CoA ligase 2, Anti-Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1, Anti-Palmitoyl-CoA ligase 1, Anti-Palmitoyl-CoA ligase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
YATRPKPLKPPCDLSMQSVEVAGSGGARRSALLDSDEPLVYFYDDVTTLYEGFQRGIQVSNNGPCLGSRKPDQPYEWLSYKQVAELSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSL1(2180)
Opis ogólny
ACSL1 (acyl-CoA synthetase long-chain family member 1) jest główną izoformą izoenzymów długołańcuchowej syntetazy acylo-koenzymu A (acylo-CoA) (ACSL). Ulega ekspresji głównie w tkankach o wysokim metabolizmie energetycznym, takich jak tłuszcz, mięśnie szkieletowe i wątroba. Gen ten mapuje ludzki chromosom 4q34-q35.
Immunogen
Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACSL1 (acyl-CoA synthetase long-chain family member 1) bierze udział w syntezie triacylogliceroli (TAG) i metabolizmie kwasów tłuszczowych. Aktywuje i wychwytuje wolne kwasy tłuszczowe (FFA) w komórkach. Katalizuje konwersję FFA do acylo-koenzymu A (acylo-CoA) w obecności ATP. Odgrywa również rolę w metabolizmie serca. Gen ten ma przypuszczalną rolę w określaniu wydajności wytrzymałościowej, a SNP rs6552828 jest marginalnie powiązany z elitarną wydajnością wytrzymałościową w chińskiej populacji mężczyzn (Han). Jednak nie stwierdzono takiego związku u chińskich kobiet lub populacji kaukaskiej. Polimorfizm rs9997745 w ACSL1 jest związany z ryzykiem wystąpienia zespołu metabolicznego. Kwas eikozapentaenowy obniża ekspresję tego genu, co z kolei prowadzi do obniżenia produkcji cytokin indukowanych palmitynianem. Skutkuje to zmniejszeniem przewlekłego stanu zapalnego w blaszkach miażdżycowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71196
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Yvert et al.
PloS one, 7(7), e41268-e41268 (2012-07-26)
The aim of this study was to determine the association between the rs6552828 polymorphism in acyl coenzyme A synthetase (ACSL1) and elite endurance athletic status. We studied 82 Caucasian (Spanish) World/Olympic-class endurance male athletes, and a group of sex and
Catherine M Phillips et al.
Journal of lipid research, 51(7), 1793-1800 (2010-02-24)
Long-chain acyl CoA synthetase 1 (ACSL1) plays an important role in fatty acid metabolism and triacylglycerol (TAG) synthesis. Disturbance of these pathways may result in dyslipidemia and insulin resistance, hallmarks of the metabolic syndrome (MetS). Dietary fat is a key
The human palmitoyl-CoA ligase (FACL2) gene maps to the chromosome 4q34-q35 region by fluorescence in situ hybridization (FISH) and somatic cell hybrid panels.
E S Cantú et al.
Genomics, 28(3), 600-602 (1995-08-10)
Masanori Nakakuki et al.
Atherosclerosis, 227(2), 289-296 (2013-02-26)
Chronic inflammation caused by macrophages may be associated with progression of arteriosclerosis or obesity, both risk factors for cardiovascular events. In the Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS), eicosapentaenoic acid (EPA), an n-3 polyunsaturated fatty acid, was found to reduce
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA011316-100UL4061836301422
HPA011316-25UL4061842817863