Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019473
Sigma-Aldrich
Anti-TFG antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-FLJ36137, Anty-SPG57, Anty-TF6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PQQLPAQPPQQYQASNYPAQTYTAQTSQPTNYTVAPASQPGMAPSQPGAYQPRPGFTSLPGSTMTPPPSGPNPYARNRPPFGQGYTQPG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFG(10342)
Powiązane kategorie
Immunogen
Protein TFG recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TFG (gen sprzężony z TRK) aktywnie uczestniczy w architekturze ER i neurodegeneracji. Bierze udział w transporcie ładunków wydzielniczych w miejscu biogenezy pęcherzyków w retikulum endoplazmatycznym (ER). Bierze również udział w utrzymaniu aksonów. Jego obecność stwierdzono w korze mózgowej. Stwierdzono również, że TFG gromadzi się w miejscach wyjścia ER w hodowanych mysich neuronach i ludzkich komórkach nabłonkowych. Badania wykazały, że zahamowana ekspresja TFG zmienia wydzielanie białka z retikulum endoplazmatycznego (ER), co wpływa na morfologię ER, zaburzając organizację obwodowych kanalików ER i powodując zapadanie się sieci ER na leżący poniżej cytoszkielet mikrotubul. Mutacja w genie TFG powoduje proksymalną dominującą dziedziczną neuropatię ruchową i czuciową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74799
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Beetz et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(13), 5091-5096 (2013-03-13)
Hereditary spastic paraplegias are a clinically and genetically heterogeneous group of gait disorders. Their pathological hallmark is a length-dependent distal axonopathy of nerve fibers in the corticospinal tract. Involvement of other neurons can cause additional neurological symptoms, which define a
Sang-Soo Lee et al.
JAMA neurology, 70(5), 607-615 (2013-04-05)
Hereditary motor and sensory neuropathy with proximal dominance (HMSN-P) has been reported as a rare type of autosomal dominant adult-onset Charcot-Marie-Tooth disease. HMSN-P has been described only in Japanese descendants since 1997, and the causative gene has not been found.