Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019092
Sigma-Aldrich
Anti-CAPG antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-Actin regulatory protein CAP-G, Anti-Macrophage-capping protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
ERNKARDLALAIRDSERQGKAQVEIVTDGEEPAEMIQVLGPKPALKEGNPEEDLTADKANAQAAALYKVSDATGQMNLTKVAD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPG(822)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen CAPG (macrophage-capping gene) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2p11.2. Należy do rodziny białek gelsolinowych. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
Macrophage-capping protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CAPG (macrophage-capping protein) jest zaangażowany w regulację długości aktyny poprzez ograniczanie dodatnich lub kolczastych końców w sposób zależny od Ca2+ i PIP2 (4,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu). Jest również identyfikowany jako onkogen. CAPG jest regulowany w górę w raku piersi, raku jajnika, raku wątrobowokomórkowym i raku płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74673
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Glaser et al.
BioMed research international, 2014, 379847-379847 (2014-05-08)
The actin binding protein CapG modulates cell motility by interacting with the cytoskeleton. CapG is associated with tumor progression in different nongynecologic tumor entities and overexpression in breast cancer cell lines correlates with a more invasive phenotype in vitro. Here
Kyung Ran Jun et al.
Molecular cytogenetics, 7, 52-52 (2014-10-09)
Copy number variations at 2p11.2 have been rare and to our knowledge, no abnormal phenotype with an interstitial 2p11.2 duplication has yet been reported. Here we report the first case with syndromic intellectual disability associated with microduplication at 2p11.2. We
Kazuya Kimura et al.
Journal of proteomics, 78, 362-373 (2012-10-23)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most deadly cancers worldwide. We performed a proteomic study to understand the molecular mechanisms underlying metastasis in HCC. Among the 3491 protein spots observed by two-dimensional difference gel electrophoresis (2D-DIGE), we found that
Fangchun Shao et al.
The Tohoku journal of experimental medicine, 225(2), 95-101 (2011-09-13)
Gelsolin-like actin-capping protein (CapG), a ubiquitous actin-binding protein, has been shown to play a critical role in regulating the migration ability of cells. In this study, we investigated CapG expression in lung cancer cell lines under hypoxia and evaluated the
K R Higgins et al.
Mediators of inflammation, 2014, 293925-293925 (2014-10-03)
CCL2 is an important inflammatory chemokine involved in monocyte recruitment to inflamed tissues. The extracellular nucleotide signalling molecules UTP and ATP acting via the P2Y2 receptor are known to induce CCL2 secretion in macrophages. We confirmed this in the human