Kluczowe dokumenty
HPA018999
Sigma-Aldrich
Anti-GLTSCR2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glioma tumor suppressor candidate region gene 2 protein, Anti-p60
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
REAEADKPRRLGRLKYQAPDIDVQLSSELTDSLRTLKPEGNILRDRFKSFQRRNMIEPRERAKFKRKYKVKLVEKRAFREIQL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLTSCR2(29997)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen GLTSCR2 (glioma tumor suppressor candidate region gene 2 protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19q. Białko lokalizuje się w jąderku i nukleoplazmie. GLTSCR2 jest również nazywany PICT1 (PTEN carboxyl terminus 1).
Immunogen
Glioma tumor suppressor candidate region gene 2 protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GLTSCR2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
GLTSCR2 (glioma tumor suppressor candidate region gene 2) reguluje ekspresję supresora nowotworu p53. Hamuje transfer rybosomalnego białka L11 do nukleoplazmy. W nukleoplazmie L11 hamuje ligazę ubikwityny białkowej E3, MDM2 (Mouse double minute 2), powodując aktywację p53. W obecności stresu rybosomalnego GLTSCR2 przemieszcza się do nukleoplazmy i stabilizuje p53, hamując w ten sposób progresję cyklu komórkowego. GLTSCR2 odgrywa ważną rolę w oddychaniu komórkowym. GLTSCR2 jest regulowany w dół w raku szyjki macicy, raku płaskonabłonkowym, gruczolakoraku prostaty i raku piersi. Z drugiej strony, GLTSCR2 bierze udział w progresji raka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74821
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John C Yoon et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(10), 3781-3786 (2014-02-22)
Mitochondrial defects underlie a multitude of human diseases. Genetic manipulation of mitochondrial regulatory pathways represents a potential therapeutic approach. We have carried out a high-throughput overexpression screen for genes that affect mitochondrial abundance or activity using flow-cytometry-based enrichment of a
Jee-Youn Kim et al.
Archives of dermatological research, 305(9), 797-804 (2013-08-15)
The most important cause of cutaneous squamous cell carcinomas (SCC) is DNA damage induced by exposure to solar UV irradiation. DNA damage induced by UV irradiation is sensed by early DNA damage response (DDR) proteins. Recently, GLTSCR2 has been suggested
Masafumi Yoshimoto et al.
Oncology, 95(1), 43-51 (2018-04-05)
The protein interacting with carboxyl terminus-1 (PICT-1) gene has been implicated as a tumor suppressor gene, and its alterations have been reported in several cancers. This study investigated the association of PICT-1 alterations with endometrial carcinogenesis. We analyzed the entire
Ahrim Moon et al.
Pathology, research and practice, 209(11), 700-704 (2013-09-24)
Glioma tumor-suppressor candidate region gene2 (GLTSCR2) is a recently identified nucleolus-localized protein participating in the regulation of cell cycle progression and apoptosis. Down-regulation of GLTSCR2 in several types of cancers and increased transforming activity in GLTSCR2-downregulated cancer cells indicated its
Tomohiko Maehama et al.
The Journal of biological chemistry, 289(30), 20802-20812 (2014-06-14)
The nucleolar protein PICT1 regulates tumor suppressor p53 by tethering ribosomal protein L11 within the nucleolus to repress the binding of L11 to the E3 ligase MDM2. PICT1 depletion results in the release of L11 to the nucleoplasm to inhibit