Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA018997
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A13 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar2, Anti-Citrin, Anti-Mitochondrial aspartate glutamate carrier 2, Anti-Solute carrier family 25 member 13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KVALTKRADPAELRTIFLKYASIEKNGEFFMSPNDFVTRYLNIFGESQPNPKTVELLSGVVDQTKDGLIS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen SLC25A13 (solute carrier family 25 member 13) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7q21.3. Zawiera motywy EF-hand wiążące Ca2+ i domeny transmembranowe. Białko lokalizuje się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Ulega szerokiej ekspresji z silną ekspresją w wątrobie. SLC25A13 jest popularnie nazywana cytryną.
Immunogen
Calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC25A13 (solute carrier family 25 member 13) jest wiążącym Ca2+ mitochondrialnym transporterem asparaginianu/glutaminianu i ma kluczowe znaczenie dla cyklu mocznikowego i transportera asparaginianu/jabłczanu NADH (dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego). Mutacje w SLC25A13 powodują cholestazę wewnątrzwątrobową noworodków spowodowaną niedoborem cytryny (NICCD) u noworodków, brak rozwoju i dyslipidemię spowodowaną niedoborem cytryny (FTTDCD) u starszych dzieci oraz cytrulinemię typu II u dorosłych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74829
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D M Avdjieva-Tzavella et al.
Genetic counseling (Geneva, Switzerland), 25(3), 271-276 (2014-11-05)
Citrin deficiency is an autosomal recessive disorder caused by mutations in the SLC25A13 gene and has three phenotypes: neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency (NICCD) in newborns, failure to thrive and dyslipidemia caused by citrin deficiency (FTTDCD) in older
L Palmieri et al.
The EMBO journal, 20(18), 5060-5069 (2001-09-22)
The mitochondrial aspartate/glutamate carrier catalyzes an important step in both the urea cycle and the aspartate/malate NADH shuttle. Citrin and aralar1 are homologous proteins belonging to the mitochondrial carrier family with EF-hand Ca(2+)-binding motifs in their N-terminal domains. Both proteins
K Kobayashi et al.
Nature genetics, 22(2), 159-163 (1999-06-16)
Citrullinaemia (CTLN) is an autosomal recessive disease caused by deficiency of argininosuccinate synthetase (ASS). Adult-onset type II citrullinaemia (CTLN2) is characterized by a liver-specific ASS deficiency with no abnormalities in hepatic ASS mRNA or the gene ASS (refs 1-17). CTLN2
Rui Chen et al.
World journal of gastroenterology, 19(28), 4545-4551 (2013-08-01)
To investigate the differences in the mutation spectra of the SLC25A13 gene mutations from specific regions of China. Genetic analyses of SLC25A13 mutations were performed in 535 patients with neonatal intrahepatic cholestasis from our center over eight years. Unrelated infants