Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA018858
Sigma-Aldrich
Anti-GPA33 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Przeciwciało GPA33 - Przeciwciało anty-GPA33 produkowane u królików, Przeciwciało Gpa33
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPA33(10223)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen GPA33 (antygen A33 na powierzchni komórki) jest mapowany na ludzki chromosom 1q24.1. GPA33 jest glikoproteiną związaną z błoną. Białko jest obecne w jelicie cienkim i nabłonku okrężnicy.
Immunogen
Antygen powierzchniowy A33, prekursor rekombinowanego białka, znakowany epitopem (PrEST)
Sekwencja
TYECSVSLMSDLEGNTKSRVRLLVLVPPSKPECGIEGETIIGNNIQLTCQSKEGSPTPQYSWKRYNILNQEQPLAQPASGQPVSLKNISTDTSGYYICTSSNEEGTQFCNITVA
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Antygen A33 na powierzchni komórki (GPA33) ulega jednolitej ekspresji w nowotworach jelita grubego. Gut-enriched Krüppel-like factor (GKLF) wiąże się z promotorem GPA33 i w ten sposób indukuje jego ekspresję w nabłonku jelitowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86411
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric Roman et al.
Oncology reports, 20(4), 825-843 (2008-09-25)
We used microarray-based comparative genomic hybridization to explore genome-wide profiles of chromosomal aberrations in 26 samples of head and neck cancers compared to their pair-wise normal controls. The samples were obtained from Sudanese (n=11) and Norwegian (n=15) patients. The findings
Margaret E Ackerman et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 57(7), 1017-1027 (2008-02-01)
The A33 antigen is a cell surface glycoprotein of the small intestine and colonic epithelium with homology to tight junction-associated proteins of the immunoglobulin superfamily, including CAR and JAM. Its restricted tissue localization and high level of expression have led
Jeffrey R Infante et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(6), 1169-1175 (2013-01-09)
The objective of this first-in-human trial included the safety, maximum tolerated dose (MTD), pharmacokinetics, immunogenicity and antitumour effects of KRN330, a novel fully-human monoclonal antibody directed against A33, a membrane bound glycoprotein uniformly expressed in 95% of colorectal cancers. Patients
Zebin Mao et al.
Oncogene, 22(28), 4434-4443 (2003-07-11)
A33 antigen is a membrane-bound protein that is expressed only in intestinal epithelium and in most human colon cancers. Thus, A33 antigen has been explored as a potential therapeutic target for the treatment of colon cancers. However, little is known
Huanhuan Joyce Chen et al.
Nature biotechnology, 34(8), 845-851 (2016-07-12)
Refined cancer models are needed to bridge the gaps between cell line, animal and clinical research. Here we describe the engineering of an organotypic colon cancer model by recellularization of a native human matrix that contains cell-populated mucosa and an