Merck
HPA018472
Sigma-Aldrich
Anti-NOP58 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC064836.1, Anti-NOP5, Anti-Nucleolar protein 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MLVLFETSVGYAIFKVLNEKKLQEVDSLWKEFETPEKANKIVKLKHFEKFQDTAEALAAFTALMEGKINKQLKKVLKKIVKEAHEPLAVADAKLGGVIKEKLNLSCIHSPVVNELMRGIRSQMDGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOP58(51602)
Opis ogólny
Gen NOP58 (nucleolar protein 58) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q33.1. Białko jest obecne w nukleoplazmie i jąderku.
Immunogen
Nucleolar protein 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko nukleolarne 58 (NOP58) jest składnikiem małych nukleolarnych kompleksów rybonukleoproteinowych (snoRNP) box C/D. SUMOylacja NOP58 jest niezbędna do wiązania się z małym nukleolarnym kompleksem rybonukleoprotein. NOP58 jest wymagany do wiązania i zatrzymywania snoRNA typu box C/D, takich jak U3, w jąderku. NOP58 wiąże się z NOP56, TIP48 (TATA box-binding protein-interacting protein), TIP49, BCD1 (B-cell-derived protein 1), NOP17, NUFIP (Nuclear FMRP-interacting protein 1) i TAF9 (Transcription initiation factor TFIID subunit 9).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73942
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chloé Maurizy et al.
Nature communications, 12(1), 4810-4810 (2021-08-12)
The R2TP chaperone cooperates with HSP90 to integrate newly synthesized proteins into multi-subunit complexes, yet its role in tissue homeostasis is unknown. Here, we generated conditional, inducible knock-out mice for Rpap3 to inactivate this core component of R2TP in the
Kenneth Scott McKeegan et al.
Molecular and cellular biology, 27(19), 6782-6793 (2007-07-20)
The box C/D small nucleolar RNPs (snoRNPs) are essential for the processing and modification of rRNA. The core box C/D proteins are restructured during human U3 box C/D snoRNP biogenesis; however, the molecular basis of this is unclear. Here we
Belinda J Westman et al.
Molecular cell, 39(4), 618-631 (2010-08-28)
Posttranslational SUMO modification is an important mechanism of regulating protein function, especially in the cell nucleus. The nucleolus is the subnuclear organelle responsible for rRNA synthesis, processing, and assembly of the large and small ribosome subunits. Here, we have used
Ilaria Del Giudice et al.
American journal of hematology, 89(1), 74-82 (2013-09-14)
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) with stereotyped B-cell receptor (BCR) belonging to subset #1 (IGHV1-5-7/ IGKV1-39) display a poor outcome. To characterize their genetic and genomic features and BCR function, we selected 20 subset #1 CLL from a series of 579