Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA015130
Sigma-Aldrich
Anti-FCGRT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FcRn, Anti-IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Anti-IgG receptor FcRn large subunit p51 precursor, Anti-Neonatal Fc receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LSLLYHLTAVSSPAPGTPAFWVSGWLGPQQYLSYNSLRGEAEPCGAWVWENQVSWYWEKETTDLRIKEKLFLEAFKALGGKGPYTLQGLLGCELGPDNTSVPTAKFALNGEEFMNFDLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGRT(2217)
Opis ogólny
FCGRT jest białkiem wiążącym IgG, które jest podobne do łańcucha α głównych białek kompleksu zgodności tkankowej klasy I. FCGRT można znaleźć między innymi w tkankach takich jak komórki łożyska, komórki nabłonkowe jelit oraz w komórkach śródbłonka naczyń włosowatych. FCGRT reguluje transport IgG w łożysku, a także moduluje homeostazę IgG. Przeciwciało anty-FCGRT jest specyficzne dla receptora IgG FcRn dużej podjednostki p51 u ludzi.
Immunogen
IgG receptor FcRn large subunit p51 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70130
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael B Powner et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(3), 1607-1615 (2014-02-20)
The neonatal Fc receptor (FcRn) plays a critical role in the homeostasis and degradation of immunoglobulin G (IgG). It mediates the transport of IgG across epithelial cell barriers and recycles IgG in endothelial cells back into the bloodstream. These functions
C M Story et al.
The Journal of experimental medicine, 180(6), 2377-2381 (1994-12-01)
The acquisition of maternal antibodies is critical for immunologic defense of the newborn. In humans, maternal IgG is actively transported across the placenta. The receptor responsible for this transport has not been identified definitively. We report the isolation from a
J E Mikulska et al.
European journal of immunogenetics : official journal of the British Society for Histocompatibility and Immunogenetics, 27(4), 231-240 (2000-09-21)
The neonatal Fc receptor, FcRn, is expressed in human placental syncytiotrophoblast, capillary endothelium, intestinal epithelium, and other tissues. By analogy with its role in the mouse, human FcRn is expected to transport maternal IgG to the foetus, and protect circulating