Kluczowe dokumenty
HPA014908
Sigma-Aldrich
Anti-CDH8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cadherin-8 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
TLTVTLTDVNDNPPKFAQSLYHFSVPEDVVLGTAIGRVKANDQDIGENAQSSYDIIDGDGTALFEITSDAQAQDGIIRLRKPLDFETKKSYTLKVEAANVHIDPRFSGRGPFKDTAT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH8(1006)
Opis ogólny
CDH8 (kadheryna 8) to klasyczna cząsteczka kadheryny typu II, która jest kodowana przez gen obecny na ludzkim chromosomie 16q21. Gen ten ma rozmiar 383kb. Ma dwie izoformy, z których obie znajdują się zarówno w dorosłym, jak i płodowym mózgu, zwłaszcza w korze mózgowej. Kadheryna ta ulega ekspresji głównie w neuronach. Ma przypuszczalne miejsca wiązania β-kateniny i aktyny w C-końcu.
Immunogen
Cadherin-8 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rzadkie rodzinne mikrodelecje w regionie 16q21 pokazują, że CDH8 (kadheryna 8) jest związana z podatnością na autyzm i trudności w uczeniu się. Ulega ona ekspresji podczas wczesnej nefrogenezy i jest całkowicie nieobecna w dorosłych nerkach. Jednak jej ekspresję obserwuje się w autosomalnej dominującej policystycznej chorobie nerek (ADPKD). Badania pokazują, że kadheryna ta jest odpowiedzialna za tworzenie torbieli w nerkach. Jej ekspresja w dojrzałych nerkach jest związana z rozwojem raka nerkowokomórkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72454
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rajesh Kher et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 301(1), C99-C105 (2011-03-11)
While a variety of genetic mutations have been shown to be associated with renal cyst formation, mechanisms of renal cyst formation are largely unknown. In prior communications we described alterations in E-cadherin assembly in cultured cystic epithelial cells (Charron AJ
Sabine Blaschke et al.
International journal of cancer, 101(4), 327-334 (2002-09-05)
Cadherins represent a family of calcium-dependent cell adhesion molecules with an important regulatory function for maintenance of tissue architecture. Alterations of cadherin expression have been demonstrated in the development and progression of different epithelial tumors. In renal cell carcinoma (RCC)
Alistair T Pagnamenta et al.
Journal of medical genetics, 48(1), 48-54 (2010-10-26)
Autism spectrum disorder (ASD) is characterised by impairments in social communication and by a pattern of repetitive behaviours, with learning disability (LD) typically seen in up to 70% of cases. A recent study using the PPL statistical framework identified a