Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA014788
Sigma-Aldrich
Anti-BVES antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Blood vessel epicardial substance, Anti-Popeye domain-containing protein 1, Anti-Popeye protein 1, Anti-hBVES
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LNDPTLNDKKAKKLEHQLSLCTQISMLEMRNSIASSSDSDDGLHQFLRGTSSMSSLHVSSPHQRASAKMKPIEEGAEDDDDVFEPASPNTLKVHQLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BVES(11149)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
BVES (substancja nasierdziowa naczyń krwionośnych) jest prototypowym członkiem rodziny Popeye Domain Containing (Popdc) i jest również nazywana POPDC1. Rodzina ta ma dwóch innych członków zwanych POPDC2 i POPDC3. BVES jest przezbłonowym białkiem adhezyjnym nabłonka, zawierającym charakterystyczną domenę Popeye zbudowaną z aminokwasów 172-266. Rozciąga się przez błonę 3 razy, a jego C-koniec jest skierowany w stronę cytoplazmy. Homotypowa interakcja BVES-BVES jest niezbędna do jego lokalizacji w błonie plazmatycznej. Początkowo został zidentyfikowany w bibliotece cDNA rozwijającego się serca.
Immunogen
Blood vessel epicardial substance recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BVES (substancja nasierdziowa naczyń krwionośnych) bierze udział w kontroli tworzenia ścisłych połączeń w komórkach nabłonkowych. Te ścisłe połączenia z kolei kontrolują RhoA i ZONAB/DbpA, który jest czynnikiem transkrypcyjnym y-box. Dlatego też ekspresja i rezydencja BVES ma wpływ regulacyjny na aktywność RhoA i ZONAB/DbpA. Supresja tego białka prowadzi do hipermetylacji DNA lub wyciszenia transkrypcji. Jest ono regulowane w dół we wszystkich stadiach ludzkiego raka jelita grubego (CRC) i w polipach gruczolakowatych. Jego obniżona regulacja jest związana z przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym (EMT), a w konsekwencji z nowotworzeniem okrężnicy. BVES jest również regulowany w dół w raku żołądka, co wiąże się z nasiloną nowotworzeniem i złym rokowaniem dla pacjentów. Białko to odgrywa kluczową rolę w rozwoju zarodka i różnicowaniu kardiocytów. Ulega nadekspresji u pacjentów z wrodzonymi wadami przegrody międzykomorowej i jest związane z tetralogią Fallota (TOF).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73021
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Wu et al.
International journal of molecular medicine, 31(4), 899-903 (2013-02-14)
Tetralogy of Fallot (TOF) is a common congenital heart defect (CHD). However, the genetic causes are largely unknown. Blood vessel epicardial substance (BVES) is postulated to play a role in embryonic development, and we previously found that the expression of
Willem De Ridder et al.
Neurology. Genetics, 5(2), e321-e321 (2019-05-24)
To study the genetic and phenotypic spectrum of patients harboring recessive mutations in BVES. We performed whole-exome sequencing in a multicenter cohort of 1929 patients with a suspected hereditary myopathy, showing unexplained limb-girdle muscular weakness and/or elevated creatine kinase levels.
Deng Luo et al.
Pathology oncology research : POR, 18(2), 491-497 (2011-11-24)
Although many molecular and biological studies have shown risk factors for gastric cancer, the available knowledge is still insufficient to unveil the exact mechanism of gastric cancer. To investigate the relationships between Bves expression and the clinicopathologic features of gastric
Patricia K Russ et al.
PloS one, 6(1), e14563-e14563 (2011-02-02)
Blood vessel epicardial substance (Bves) is a transmembrane adhesion protein that regulates tight junction (TJ) formation in a variety of epithelia. The role of TJs within epithelium extends beyond the mechanical properties. They have been shown to play a direct
Christopher S Williams et al.
The Journal of clinical investigation, 121(10), 4056-4069 (2011-09-14)
The acquisition of a mesenchymal phenotype is a critical step in the metastatic progression of epithelial carcinomas. Adherens junctions (AJs) are required for suppressing this epithelial-mesenchymal transition (EMT) but less is known about the role of tight junctions (TJs) in