Kluczowe dokumenty
HPA014722
Sigma-Aldrich
Anti-KCNJ5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-Kir3.4, Anty-LQT13
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
TPVLTLEKGFYEVDYNTFHDTYETNTPSCCAKELAEMKREGRLLQYLPSPPLLGGCAEAGLDAEAEQNEEDEPKGLGG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNJ5(3762)
Opis ogólny
KCNJ5 (kanał potasowy, prostujący do wewnątrz podrodzina J, członek 5) jest prostującym do wewnątrz kanałem K + 4, który jest aktywowany przez białko G. Białko to jest również nazywane Kir3.4, ulega ekspresji w zona glomerulosa i tworzy homotetramery lub heterotetramery z Kir3.1 (KCNJ3), Kir3.2 (KCNJ6) lub Kir3.3 (KCNJ9). Pory tego kanału mają motyw GYG w najwęższym miejscu, który działa jako filtr selektywności wobec K+. KCNJ5 zawiera cztery podjednostki, z których każda obejmuje błonę dwukrotnie. Por znajduje się pomiędzy czterema podjednostkami. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11q24.
Immunogen
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KCNJ5 (potassium channel, inwardly rectifying subfamily J, member 5) to kanał, który działa jak filtr zmniejszający selektywność K+ komórek. Prowadzi to do przemieszczania się jonów Na+ wewnątrz komórki, powodując depolaryzację, co ostatecznie skutkuje zwiększoną syntezą aldosteronu. Hiperpolaryzacja błony przez ten kanał prowadzi do zahamowania wydzielania prolaktyny przez laktotropy przysadki mózgowej pod wpływem dopaminy. Mutacje w tym genie są związane z rodzinnym hiperaldosteronizmem typu III (FH-III), a także są zaangażowane w patofizjologię sporadycznych gruczolaków wytwarzających aldosteron. Polimorfizmy w tym genie są powiązane zarówno z powszechnymi, jak i rzadkimi postaciami pierwotnego aldosteronizmu. Mutacje w KCNJ5 mogą być również związane z jednostronnym przerostem nadnerczy. Polimorfizmy w tym genie są również związane z zespołem Tourette'a (TS) i zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72857
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silvia Monticone et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(11), E1861-E1865 (2013-09-17)
Primary aldosteronism is a heterogeneous group of disorders comprising both sporadic and familial forms. Mutations in the KCNJ5 gene, which encodes the inward rectifier K(+) channel 4 (G protein-activated inward rectifier K(+) channel 4, Kir3.4), cause familial hyperaldosteronism type III
L Gomez et al.
Genes, brain, and behavior, 13(6), 535-542 (2014-05-21)
Linkage and association of Tourette Syndrome (TS) and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) have previously been reported in the 11q24 chromosomal region. To identify the risk gene within the region we studied the potassium inwardly-rectifying channel J5 (KCNJ5) gene in a sample
Jingjing Zhang et al.
Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics, 32(1), 21-25 (2015-01-31)
To investigate the prevalence of KCNJ5 gene missense mutations and their role in patients with unilateral adrenal hyperplasia (UAH). Fourteen UAH tissues were collected through surgical resection, and all the tissues were confirmed by pathology. Peripheral blood samples of the
Meena Murthy et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 63(4), 783-789 (2014-01-15)
Primary aldosteronism (autonomous aldosterone production with suppressed renin) plays an important pathophysiological role in what has been previously labeled as essential hypertension. Besides the recently described germline mutations in the KCNJ5 potassium channel associated with familial primary aldosteronism, somatic mutations
Carolina Velarde-Miranda et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 40(12), 895-901 (2013-07-09)
The G-protein-activated inwardly rectifying potassium channel Kir3.4 is expressed in the zona glomerulosa cell membrane and transports potassium out of the cell.  Angiotensin II stimulation of aldosterone secretion is mediated, in part, by suppression of the transcription of KCNJ5, the