Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA014561
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM30A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C6orf67, Anti-CDC50A, Anti-FLJ10856, Anti-transmembrane protein 30A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VKSRDDSQLNGDSSALLNPSKECEPYRRNEDKPIAPCGAIANSMFNDTLELFLIGNDSYPIPIALKKKGIAWWTDKNVKFRNPPGGDNLEERFKGTTKPVNWLKPVYMLDSDPDNNGFI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMEM30A(55754)
Opis ogólny
TMEM30A (białko transmembranowe 30A) jest funkcjonalnym homologiem białka Saccharomyces cerevisiae Lem3p. Ma zachowaną sekwencję QNHRRYVKS i jest białkiem transmembranowym. Odpowiadający mu mRNA ma szeroki zakres ekspresji tkankowej. W komórkach wyrażających wysoki poziom TMEM30A, główna część tego białka lokalizuje się w organellach, takich jak mitochondria, retikulum endoplazmatyczne (ER) i ciała Golgiego. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 6q14.1 i koduje białko złożone z 361 aminokwasów. TMEM30A jest również nazywany CDC50A (białko cyklu podziału komórki 50A) i jest członkiem rodziny CDC50, która u ludzi obejmuje CDC50A, CDC50B i CDC50C.
Immunogen
transmembrane protein 30A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TMEM30A (białko transmembranowe 30A) tworzy heterodimeryczny kompleks z ATP8B1 ATPazą typu P i odgrywa rolę w systemie importu fosfolipidów. Pozakomórkowe fosfolipidy choliny z krótkimi resztami sn-2 działają jako substraty dla tego białka. Tworzy również kompleks fosfolipidowej flippazy z ATP8A1 i ułatwia transfer fosfatydyloetanoloaminy do błony komórkowej. Kompleks ten zwiększa również migrację komórek poprzez ułatwianie tworzenia marszczeń błony. Niedostateczna ekspresja TMEM30A prowadzi do ekspozycji fosfatydyloseryny na zewnętrznym płatku błony komórkowej, co działa jako sygnał dla makrofagów do fagocytozy danej komórki. Ułatwia również wychwyt leku przeciwnowotworowego peryfosynę przez ludzkie komórki nowotworowe, najprawdopodobniej poprzez połączenie z P4-ATPazą. Jest domniemanym chaperonem lub podjednostką β dla ATP8B1 w hepatocytach. Odgrywa również rolę w transporcie ATP8B1 do błony plazmatycznej, a zatem może być związany z zaburzeniami związanymi z ATP8B1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72841
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuriko Katoh et al.
Oncology reports, 12(4), 939-943 (2004-09-18)
Bni1p, implicated in cell polarity control and microtubule regulation during yeast budding, is the Saccharomyces cerevisiae homolog of human Formin-homology proteins, such as FMN1, FMN2, FHOD1, FHOD3, FHDC1, GRID2IP, FMNL1, FMNL2, FMNL3, DIAPH1, DIAPH2, DIAPH3, DAAM1 and DAAM2. Cdc50p is
Rui Chen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(5), 3215-3225 (2011-02-04)
Antitumor alkylphospholipids initiate apoptosis in transformed HL-60 and Jurkat cells while sparing their progenitors. 1-O-Alkyl-2-carboxymethyl-sn-glycero-3-phosphocholine (Edelfosine) like other short-chained phospholipids--inflammatory platelet-activating factor (PAF) and apoptotic oxidatively truncated phospholipids--are proposed to have intracellular sites of action, yet a conduit for these
Katsumori Segawa et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6188), 1164-1168 (2014-06-07)
Phospholipids are asymmetrically distributed in the plasma membrane. This asymmetrical distribution is disrupted during apoptosis, exposing phosphatidylserine (PtdSer) on the cell surface. Using a haploid genetic screen in human cells, we found that ATP11C (adenosine triphosphatase type 11C) and CDC50A
Coen C Paulusma et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 47(1), 268-278 (2007-10-24)
Mutations in ATP8B1 cause progressive familial intrahepatic cholestasis type 1 and benign recurrent intrahepatic cholestasis type 1. Previously, we have shown in mice that Atp8b1 deficiency leads to enhanced biliary excretion of phosphatidylserine, and we hypothesized that ATP8B1 is a
Francisco Muñoz-Martínez et al.
Biochemical pharmacology, 80(6), 793-800 (2010-06-01)
Functional aminophospholipid translocases are composed of at least two proteins: an alpha subunit from the P4 subfamily of P-type ATPases and a beta subunit from the CDC50-Lem3p family. Over-expression and knockdown of the human beta subunit CDC50A in KB cells