Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA014405
Sigma-Aldrich
Anti-UGT8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-2-hydroxyacylsphingosine 1-beta-galactosyltransferase precursor, Anti-Ceramide UDP-galactosyltransferase, Anti-Cerebroside synthase, Anti-UDP-galactose-ceramide galactosyltransferase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SALHERGHHTVFLLSEGRDIAPSNHYSLQRYPGIFNSTTSDAFLQSKMRNIFSGRLTAIELFDILDHYTKNCDLMVGNHALIQGLKKEKFDLLLVDPNDMCGFVIAHLLGVKYAVFSTGLWYPAEVGAPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UGT8(7368)
Opis ogólny
Gen UGT8 (UDP-glikozylotransferaza 8) koduje biosyntetycznego członka rodziny białek UDP-glikozylotransferaz. Ulega obfitej ekspresji w nerkach i przewodzie pokarmowym. Ludzka nadrodzina UGT składa się z czterech rodzin enzymów, które uczestniczą w dodawaniu reszt cukrowych do małych lipofilowych substancji chemicznych. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q26.
Immunogen
2-hydroxyacylsphingosine 1-beta-galactosyltransferase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen UGT8 (UDP glikozylotransferaza 8) koduje enzym, który katalizuje konwersję galaktozy UDP do galaktozydanu ceramidu, co jest ważnym etapem w syntezie sfingolipidów mózgu. Galaktozyduje również kwasy żółciowe i analogi kwasów żółciowych podobne do leków. Badania in vitro pokazują, że UGT8 sprzęga kwasy żółciowe około 60 razy wydajniej niż ceramid. Służy jako potencjalny marker prognostyczny przerzutów do płuc w raku piersi i agresywności guza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72535
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Lionetti et al.
Genes, chromosomes & cancer, 48(6), 521-531 (2009-03-24)
It is thought that altered microRNA (miRNA) expression due to various mechanisms plays a critical role in the pathogenesis of most human cancers. Notably, about half of the known miRNAs are intragenic and frequently coexpressed with their host genes. To
Tomasz B Owczarek et al.
PloS one, 8(12), e84191-e84191 (2014-01-07)
It was recently proposed that UDP-galactose:ceramide galactosyltransferase (UGT8), enzyme responsible for synthesis of galactosylceramide (GalCer), is a significant index of tumor aggressiveness and a potential marker for the prognostic evaluation of lung metastases in breast cancer. To further reveal the
P Dzięgiel et al.
British journal of cancer, 103(4), 524-531 (2010-07-22)
It was shown recently on the level of gene expression that UGT8, coding UDP-galactose:ceramide galactosyltransferase, is one of six genes whose elevated expression correlated with a significantly increased the risk of lung metastases in breast cancer patients. In this study
Robyn Meech et al.
Molecular pharmacology, 87(3), 442-450 (2014-12-19)
The human UDP glycosyltransferase (UGT) superfamily comprises four families of enzymes that catalyze the addition of sugar residues to small lipophilic chemicals. The UGT1 and UGT2 enzymes use UDP-glucuronic acid, and UGT3 enzymes use UDP-N-acetylglucosamine, UDP-glucose, and UDP-xylose to conjugate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA014405-25UL4061842793402
HPA014405-100UL4061837136870