Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA014391
Sigma-Aldrich
Anti-MS4A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B-lymphocyte antigen CD20, Anti-B-lymphocyte surface antigen B1, Anti-Bp35, Anti-Leu-16, Anti-Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MESLNFIRAHTPYINIYNCEPANPSEKNSPSTQYCY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A1(931)
Opis ogólny
Gen MS4A1 (membrane spanning 4-domains A1) jest również określany jako CD20 i ulega ekspresji na powierzchni ludzkich limfocytów B i do pewnego stopnia na niewielkim podzbiorze limfocytów T. Nieglikozylowane białko o masie 33-35 kDa posiada 4 domeny rozprzestrzeniające błonę, przy czym zarówno koniec aminowy, jak i karboksylowy białka są zlokalizowane w cytoplazmie. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q12-13.
Immunogen
B-lymphocyte antigen CD20 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MS4A1 (membrane spanning 4-domains A1), określany również jako CD20, koduje białko należące do rodziny genów 4A rozprzestrzeniających błonę, które uczestniczy w rozwoju i progresji cyklu komórkowego w komórkach B. Stwierdzono, że wchodzi w interakcje z białkami, takimi jak przezbłonowe białko adapterowe p75/80, CD40 i białka głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy II (MHC II). Może uczestniczyć w napływie Ca2+ przez błony plazmatyczne, utrzymywaniu stężenia Ca2+ i aktywacji komórek B. CD20 aktywuje Src, prowadząc do szybkiej fosforylacji fosfolipazy C-γ1 (PLC-γ1) i PLC-γ2, co z kolei aktywuje sygnalizację kaspazy-3 apoptozy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73137
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guillaume Cartron et al.
Blood, 104(9), 2635-2642 (2004-07-01)
Rituximab (MabThera, Rituxan) is a chimeric IgG1 monoclonal antibody that specifically targets the CD20 surface antigen expressed on normal and neoplastic B-lymphoid cells. Rituximab is currently used in the treatment of both follicular and aggressive B-cell non-Hodgkin lymphomas. Despite its
Olga Ciccarelli et al.
The Lancet. Neurology, 13(8), 807-822 (2014-07-11)
The mechanisms underlying the pathogenesis of multiple sclerosis induce the changes that underpin relapse-associated and progressive disability. Disease mechanisms can be investigated in preclinical models and patients with multiple sclerosis by molecular and metabolic imaging techniques. Many insights have been
O Aubert et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 14(6), 1439-1445 (2014-05-09)
Anti-HLA donor-specific antibodies (DSAs) cause acute and chronic antibody-mediated rejection (AMR). However, the clinical relevance of anti-HLA-C antibodies remains unclear. We evaluated the clinical relevance of the presence of anti-HLA-C DSA at day 0 in renal transplant recipients. In this
Lisa G Rider et al.
Clinical and experimental rheumatology, 32(5), 689-696 (2014-07-30)
We aimed to assess changes in myositis core set measures and ancillary clinical and laboratory data from the National Institutes of Health's subset of patients enrolled in the Rituximab in Myositis trial. Eighteen patients (5 dermatomyositis, 8 polymyositis, 5 juvenile
Catalina Lee-Chang et al.
Blood, 124(9), 1450-1459 (2014-07-20)
Although the accumulation of highly-differentiated and granzyme B (GrB)-expressing CD8(+)CD28(-) T cells has been associated with aging, the mechanism for their enrichment and contribution to immune function remains poorly understood. Here we report a novel B-cell subset expressing 4-1BBL, which