Kluczowe dokumenty
HPA014300
Sigma-Aldrich
Anti-QRFPR antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AQ27, Anti-G-protein coupled receptor 103, Anti-GPR103, Anti-Orexigenic neuropeptide QRFP receptor, Anti-Pyroglutamylated RFamide peptide receptor, Anti-SP9155
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
MQALNITPEQFSRLLRDHNLTREQFIALYRLRPLVYTPELPGRAKLA
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR103(84109)
Opis ogólny
Gen QRFPR (receptor piroglutamylowanego peptydu RFamidu) jest również określany jako GPR103. Koduje on sierocy receptor sprzężony z białkiem G, który ulega ekspresji głównie w korze mózgowej, przysadce mózgowej, wzgórzu, podwzgórzu, podstawnej części przodomózgowia, śródmózgowiu i móżdżku. Receptor ten wykazuje homologię z receptorami oreksyny, neuropeptydu FF i cholecystokininy (CCK).
Immunogen
Pyroglutamylated RFamide peptide receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Receptor sprzężony z białkiem G 103 kodowany przez gen QRFPR (piroglutamylowany receptor peptydu RFamidowego) jest aktywowany przez swój ligand QRFP, 43-aminokwasowy peptyd RF-amidowy, a wiązanie to reguluje karmienie poprzez zwiększenie spożycia pokarmu, masy ciała i masy tłuszczu. Kompleks ten może być również zaangażowany w regulację adipogenezy w sposób zależny od autokryny/parakryny. QRFP uczestniczy również w uwalnianiu aldosteronu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72793
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Jiang et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 27652-27657 (2003-04-26)
Orphan G-protein-coupled receptors are a large class of receptors whose cognate ligands are unknown. SP9155 (also referred to as AQ27 and GPR103) is an orphan G-protein-coupled receptor originally cloned from a human brain cDNA library. SP9155 was found to be
Shinobu Takayasu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(19), 7438-7443 (2006-05-02)
Here, we report the isolation and characterization of an endogenous peptide ligand of GPR103 from rat brains. The purified peptide was found to be the 43-residue RF-amide peptide QRFP. We also describe two mouse homologues of human GPR103, termed mouse
Mukandila Mulumba et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 24(8), 1615-1625 (2010-06-11)
The activation of G protein-coupled receptor 103 (GPR103) by its endogenous peptidic ligands, QRFPs, is involved in the central regulation of feeding by increasing food intake, body weight, and fat mass after intracerebroventricular injection in mice. However, the role of
Cecilia Lindskog et al.
Journal of proteomics, 75(9), 2611-2620 (2012-04-03)
Beta cell-specific surface targets are required for non-invasive monitoring of beta cell mass, which could be used for evaluation of new diabetes treatments as well as to help unravel pathogenic mechanisms underlying beta cell dysfunction. By antibody-based proteomics, we have