Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA014246
Sigma-Aldrich
Anti-GHRL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Appetite-regulating hormone precursor, Anti-Growth hormone secretagogue, Anti-Growth hormone-releasing peptide, Anti-M46 protein, Anti-Motilin-related peptide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
RKESKKPPAKLQPRALAGWLRPEDGGQAEGAEDELEVRFNAPFDVGIKLSGVQYQQHS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GHRL(51738)
Opis ogólny
Gen GHRL (grelina) koduje prepropeptyd, który rozszczepia się tworząc dwa białka grelinę i obestatynę. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3p25-p26 zawierającym cztery eksony i trzy introny. Grelina jest produkowana głównie w żołądku i trzustce.
Immunogen
Appetite-regulating hormone precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Peptyd grelina, jeden z produktów rozszczepienia prepropeptydu wytwarzanego z genu GHRL, działa w stymulowaniu przyjmowania pokarmu i kontrolowaniu bilansu energetycznego. Służy jako endogenny ligand dla receptora wydzielania hormonu wzrostu 1α (GHSR 1α) i ma silne działanie stymulujące na wydzielanie hormonu wzrostu i przyjmowanie pokarmu. Reguluje masę ciała w perspektywie długoterminowej i apetyt w perspektywie krótkoterminowej. Stwierdzono, że różnicowanie preadipocytów stymulowane przez grelinę zwiększa BMI i negatywnie reguluje anoreksygeniczne działanie leptyny. Polimorfizm w genie GHRL jest powiązany ze zmianami BMI, ciśnienia krwi, lipoprotein o wysokiej gęstości, lipoprotein o niskiej gęstości, cholesterolu w surowicy, glukozy we krwi i zespołu metabolicznego. Stwierdzono, że inny peptyd rozszczepiający prepropeptyd wytwarzany z genu GHRL, obestatyna, negatywnie reguluje przyjmowanie pokarmu i motorykę przewodu pokarmowego, ale nie uczestniczy w uwalnianiu hormonu wzrostu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72081
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongfeng Yang et al.
Behavioral and brain functions : BBF, 8, 11-11 (2012-03-01)
Ghrelin (GHRL) is a pivotal peptide regulator of food intake, energy balance, and body mass. Weight gain (WG) is a common side effect of the atypical antipsychotics (AAPs) used to treat schizophrenia (SZ). Ghrelin polymorphisms have been associated with pathogenic
Philippe Zizzari et al.
Endocrinology, 148(4), 1648-1653 (2007-01-06)
Administration of ghrelin, an endogenous ligand for the GH secretagogue receptor 1a (GHSR 1a), induces potent stimulating effects on GH secretion and food intake. However, more than 7 yr after its discovery, the role of endogenous ghrelin remains elusive. Recently