Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA014144
Sigma-Aldrich
Anti-NECAB2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EF-hand calcium-binding protein 2, Anti-EFCBP2 antibody produced in rabbit, Anti-N-terminal EF-hand calcium-binding protein 2, Anti-Neuronal calcium-binding protein 2, Anti-Stip-2, Anti-Synaptotagmin-interacting protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ATEDAKEEGLEAQISRLAELIGRLESKALWFDLQQRLSDEDGTNMHLQLVRQEMAVCPEQLSEFLDSLRQYLRGTTGVRNCFHITAVRLSDGFTFVIYEFWETEEAWKRHLQSPLCKAFRHVKVDTLSQPEALSRILVPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NECAB2(54550)
Opis ogólny
Gen NECAB2 (N-terminal EF-hand calcium binding protein 2) koduje członka rodziny białek NECAB zawierających N-końcową domenę EF-hand zaangażowaną w wiązanie Ca2+. Domena EF-hand zawiera pojedyncze miejsce wiążące wapń i znajduje się obok domeny NHR (domena homologii NECAB), która zawiera domenę typu coiled-coil. N-koniec zawiera domenę bakteryjną zwaną motywem DUF176 lub ABM o nieznanej funkcji. U szczurów ulega on głównie ekspresji w mózgu.
Immunogen
N-końcowe białko wiążące wapń EF-hand 2 rekombinowane białko z podpisem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Gen NECAB2 (N-końcowe białko wiążące wapń EF-hand 2) koduje neuronalne białko wiążące wapń, które jest zdolne do wiązania się z C-końcową domeną receptora adenozyny A2A. Wiązanie to moduluje ekspresję receptora na powierzchni komórki, zależną od ligandu internalizację i aktywację szlaku MAPK (kinazy białkowej aktywowanej mitogenami) za pośrednictwem receptora.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72714
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Sugita et al.
Neuroscience, 112(1), 51-63 (2002-06-05)
Ca(2+)-signalling plays a major role in regulating all aspects of neuronal function. Different types of neurons exhibit characteristic differences in the responses to Ca(2+)-signals. Correlating with differences in Ca(2+)-response are expression patterns of Ca(2+)-binding proteins that often serve as markers
Laia Canela et al.
Molecular and cellular neurosciences, 36(1), 1-12 (2007-08-11)
Heptaspanning membrane also known as G protein-coupled receptors (GPCR) do interact with a variety of intracellular proteins whose function is regulate receptor traffic and/or signaling. Using a yeast two-hybrid screen, NECAB2, a neuronal calcium binding protein, was identified as a