Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA013707
Sigma-Aldrich
Anti-ADGRE5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD97, Anti-TM7LN1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
RDSKTSSAEVTIQNVIKLVDELMEAPGDVEALAPPVRHLIATQLLSNLEDIMRILAKSLPKGPFTYISPSNTELTLMIQERGDKNVTMGQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD97(976)
Immunogen
adhesion G protein-coupled receptor E5
Zastosowanie
Anti-CD97 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen CD97 koduje receptor klasy adhezyjnej sprzężony z białkiem G (aGPCR), który jest zaangażowany w interakcje komórka-komórka. aGPCR zawierają niekanoniczną domenę siedmiobłonową (7TM) i domenę wewnątrzkomórkową na C-końcu. Zawierają również domenę indukującą autoproteolizę GPCR (GAIN) zaangażowaną w rozszczepienie białka. CD97 ulega ekspresji głównie w leukocytach, gdzie ułatwia interakcje komórek i macierzy zewnątrzkomórkowej. Ulega również ekspresji w normalnych komórkach nabłonkowych i uczestniczy w stabilizacji tych komórek. Może również promować migrację komórek nowotworowych w raku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72602
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Doris Hilbig et al.
Frontiers in oncology, 8, 182-182 (2018-06-12)
The adhesion G-protein-coupled receptor CD97/ADGRE5 is present in adherens junctions of human normal intestinal cells and upregulated in colorectal carcinomas. Here, we examined whether CD97 directly interacts with junctional proteins in normal and malignant colorectal tissue. We identified an association
Tatiana Zyryanova et al.
PloS one, 9(6), e100513-e100513 (2014-06-21)
CD97 is a widely expressed adhesion class G-protein-coupled receptor (aGPCR). Here, we investigated the presence of CD97 in normal and malignant human skeletal muscle as well as the ultrastructural and functional consequences of CD97 deficiency in mice. In normal human
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA013707-100UL4061837136658
HPA013707-25UL4061842792627