Merck
HPA012604
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH18A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthetase antibody produced in rabbit, Anti-Aldehyde dehydrogenase 18 family member A1 antibody produced in rabbit, Anti-P5CS antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SVTFGTKSRVGMGGMEAKVKAALWALQGGTSVVIANGTHPKVSGHVITDIVEGKKVGTFFSEVKPAGPTVEQQGEMARSGGRMLATLEPEQRAEIIHHLADLLTDQRD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH18A1(5832)
Opis ogólny
Dehydrogenaza aldehydowa 18, członek rodziny A1 (ALDH18A1) jest zlokalizowana w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Jest to dwufunkcyjny enzym zależny od ATP i NADPH. Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 10.
Immunogen
Delta-1-pyrroline-5-carboxylate synthetase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza aldehydowa 18, członek rodziny A1 (ALDH18A1) katalizuje redukcję glutaminianu do Δ1-pirolino-5-karboksylanu, co jest krytycznym etapem w biosyntezie proliny, argininy i ornityny. Jest to dwufunkcyjny enzym posiadający zarówno aktywność kinazy γ-glutamylowej (γ-GK), jak i reduktazy fosforanu γ-glutamylu (γ-GPR). Enzym ulega alternatywnemu splicingowi, dając początek dwóm izoformom, które różnią się wstawką dwóch aminokwasów na N-końcu miejsca aktywnego kinazy γ-glutamylowej. Krótka izoforma jest wysoce aktywna w jelitach i bierze udział w biosyntezie argininy. Długa izoforma bierze udział w syntezie proliny z glutaminianu i ulega ekspresji w wielu tkankach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71373
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paola Marcato et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 29(1), 32-45 (2011-02-01)
Cancer stem cells (CSCs) are proposed to initiate cancer and propagate metastasis. Breast CSCs identified by aldehyde dehydrogenase (ALDH) activity are highly tumorigenic in xenograft models. However, in patient breast tumor immunohistological studies, where CSCs are identified by expression of
C A Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 274(10), 6754-6762 (1999-02-26)
Delta1-Pyrroline-5-carboxylate synthase (P5CS; EC not assigned), a mitochondrial inner membrane, ATP- and NADPH-dependent, bifunctional enzyme, catalyzes the reduction of glutamate to Delta1-pyrroline-5-carboxylate, a critical step in the de novo biosynthesis of proline and ornithine. We utilized published plant P5CS sequence
M R Baumgartner et al.
Human molecular genetics, 9(19), 2853-2858 (2000-11-25)
delta(1)-pyrroline-5-carboxylate synthase (P5CS), a bifunctional ATP- and NADPH-dependent mitochondrial enzyme, catalyzes the reduction of glutamate to delta(1)-pyrroline-5-carboxylate, a critical step in the biosynthesis of proline, ornithine and arginine. Recently, we reported the cloning and expression of human and murine P5CS
Madeleine L Craze et al.
British journal of cancer, 118(2), 258-265 (2017-11-24)
Altered cellular metabolism is a hallmark of cancer and some are reliant on glutamine for sustained proliferation and survival. We hypothesise that the glutamine-proline regulatory axis has a key role in breast cancer (BC) in the highly proliferative classes. Glutaminase