Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA012501
Sigma-Aldrich
Anti-LPCAT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-1-acylglycerophosphocholine O-acyltransferase 1, Anti-AYTL2 antibody produced in rabbit, Anti-Acyltransferase-like 2, Anti-Lung-type acyl-CoA:lysophosphatidylcholine acyltransferase 1, Anti-Lysophosphatidylcholine acyltransferase 1, Anti-Phosphonoformate immuno-associated protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
AILTLAPHSSYFDAIPVTMTMSSIVMKAESRDIPIWGTLIQYIRPVFVSRSDQDSRRKTVEEIKRRAQSNGKWPQIMIFPEGTCTNRTC
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AYTL2(79888)
Immunogen
O-acylotransferaza 1-acyloglicerofosfocholiny 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
LPCAT1 (acylotransferaza lizofosfatydylocholiny 1) jest fosfolipazą, która odgrywa główną rolę w przebudowie fosfolipidów. Podczas przebudowy przekształca acylo-CoA w lizofosfatydylocholinę, przenosząc kwasy tłuszczowe w celu odtworzenia fosfatydylocholiny (PC). De-acylacja i re-acylacja przez acylotransferazę lizo-PC jest wspierana przez LPCAT1 poprzez cykl Landa. Ponadto ekspresja białka została znaleziona na powierzchni kropelek lipidów, gdzie odgrywa ważną rolę w biosyntezie PC. Doniesiono, że LPCAT1 może odgrywać istotną rolę w proliferacji, migracji i inwazji komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70254
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rozenn N Lemaitre et al.
Heart rhythm, 11(3), 471-477 (2014-01-15)
There is limited information on genetic factors associated with sudden cardiac arrest (SCA). To assess the association of common variation in genes in fatty acid pathways with SCA risk. We selected 85 candidate genes and 1155 single nucleotide polymorphisms (SNPs)
Yoshifumi Morita et al.
Journal of hepatology, 59(2), 292-299 (2013-04-10)
Several lipid synthesis pathways play important roles in the development and progression of hepatocellular carcinoma (HCC), although the precise molecular mechanisms remain to be elucidated. Here, we show the relationship between HCC progression and alteration of phospholipid composition regulated by