Kluczowe dokumenty
HPA011633
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM15 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-A disintegrin and metalloproteinase domain 15, Anti-ADAM 15 precursor, Anti-MDC-15, Anti-Metalloprotease RGD disintegrin protein, Anti-Metalloproteinase-like, disintegrin-like, and cysteine- rich protein 15, Anti-Metargidin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
CQSLWGPGAQPAAPLCLQTANTRGNAFGSCGRNPSGSYVSCTPRDAICGQLQCQTGRTQPLLGSIRDLLWETIDVNGTELNCSWVHLDLGSDVAQPLLTLPGTACGPGLVCIDHRCQRVDLLGAQECRSKC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM15(8751)
Powiązane kategorie
Immunogen
ADAM 15 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ADAM15 (ADAM metallopeptidase domain 15) to zakotwiczone w błonie, transbłonowe białko składające się z aminokońcowej domeny metaloproteazy, domeny dezintegryny, regionu bogatego w cysteinę i proksymalnej domeny błonowej podobnej do EGF. Ulega szerokiej ekspresji w różnych tkankach i typach komórek. Odgrywa istotną rolę w adhezji komórek, interakcji komórka-komórka zależnej od αβ3 oraz proteolitycznym przetwarzaniu ektodomen cytokin i cząsteczek adhezyjnych. Jego domena dezintegrynowa oddziałuje z rodziną białek integrynowych komórek hemopoetycznych podczas adhezji komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72032
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyun Wang et al.
Respiratory research, 21(1), 188-188 (2020-07-18)
A disintegrin and metalloproteinase domain-15 (ADAM15) is expressed by activated leukocytes, and fibroblasts in vitro. Whether ADAM15 expression is increased in the lungs of COPD patients is not known. ADAM15 gene expression and/or protein levels were measured in whole lung
Zaruhi Poghosyan et al.
The Journal of biological chemistry, 277(7), 4999-5007 (2001-12-14)
The adamalysins (ADAMs) are transmembrane glycoproteins involved in cell adhesion and proteolytic ectodomain processing of cytokines and adhesion molecules. Many ADAM cytoplasmic domains are proline-rich and have potential phosphorylation sites. We show here that the cytoplasmic domain of ADAM15, metargidin
D Nath et al.
Journal of cell science, 112 ( Pt 4), 579-587 (1999-01-23)
Metargidin (ADAM-15) is a type I transmembrane glycoprotein belonging to the ADAM (A Disintegrin and Metalloprotease Domain) family of proteins and is widely expressed in different tissues and cell types. Members of this family contain an amino-terminal metalloprotease domain followed
Anna Paola Carreca et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-03-07)
Ectodomain shedding is a key mechanism of several biological processes, including cell-communication. Disintegrin and metalloproteinases (ADAMs), together with the membrane-type matrix metalloproteinases, play a pivotal role in shedding transmembrane proteins. Aberrant shedding is associated to several pathological conditions, including arthritis.