Merck
HPA011252
Sigma-Aldrich
Anti-ERLIN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-Erlin-1, Anty-SPFH1, Anty-SPG62
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
AREKAKADAEYYAAHKYATSNKHKLTPEYLELKKYQAIASNSKIYFGSNIPNMFVDSSCALKYSDIRTGRESSLPSKEALEPSGENVIQNK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERLIN1(10613)
Opis ogólny
ERLIN1 (ER lipid raft associated 1) jest członkiem rodziny białek prohibityny i zawiera domenę homologii prohibityny (PHB) o długości ~160 aminokwasów. Jego masa cząsteczkowa wynosi ~40 kDa. Występuje w połączeniu z tratwami lipidowymi i znajduje się w ER (retikulum endoplazmatycznym). ERLIN1 mRNA ulega ekspresji w wielu tkankach ludzkich. Białko to zawiera transbłonowy N-koniec, który jest odpowiedzialny za kierowanie tego białka do ER, oraz C-koniec zawierający domenę SPFH (Stomatin, Prohibitin, Flotillin, and HflC/HflK), wystającą do światła ER. ERLIN1 tworzy hetero-oligomeryczny kompleks z ERLIN2, z którym dzieli wysoką homologię sekwencji.
Immunogen
Erlin-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ERLIN1 (ER lipid raft associated 1) ulega zróżnicowanej ekspresji w aktywowanych i nieaktywowanych komórkach dendrytycznych (DC) i może odgrywać rolę w aktywacji DC. Kompleks ERLIN1/ERLIN2 bierze udział w degradacji związanej z retikulum endoplazmatycznym (ER) receptora 1,4,5-trifosforanu inozytolu (IP3) po aktywacji receptora IP3. Warianty w klastrze genów ERLIN1-CHUK-CWF19L1 są związane z prostym stłuszczeniem wątroby i stłuszczeniem wątroby ze stanem zapalnym. Zatem klaster ten może wpływać na podatność na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD). ERLIN1 reguluje i hamuje białka wiążące sterolowe elementy regulatorowe (SREBP) podczas wystarczającej ilości cholesterolu, a zatem przyczynia się do komórkowej homeostazy cholesterolu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71702
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mary F Feitosa et al.
Atherosclerosis, 228(1), 175-180 (2013-03-13)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) ranges from simple steatosis to hepatic inflammation to cirrhosis. We sought to identify common genetic variants contributing to NAFLD, using CT measured fatty liver (FL), and alanine aminotransferase levels (ALT), as a biochemical marker of
Michael D Huber et al.
The Journal of cell biology, 203(3), 427-436 (2013-11-13)
Cellular cholesterol levels are controlled by endoplasmic reticulum (ER) sterol sensing proteins, which include Scap and Insig-1. With cholesterol sufficiency, Insig inhibits the activation of sterol regulatory element binding proteins (SREBPs), key transcription factors for cholesterol and fatty acid biosynthetic
Yuan Wang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(11), 1710-1718 (2009-09-16)
Inositol 1,4,5-trisphosphate (IP(3)) receptors are endoplasmic reticulum (ER) membrane calcium channels that, upon activation, become substrates for the ER-associated degradation (ERAD) pathway. While it is clear that IP(3) receptors are polyubiquitinated and are transferred to the proteasome by a p97-based
N Li et al.
Biochemical and biophysical research communications, 279(2), 487-493 (2000-12-19)
To better understand the molecular mechanisms of dendritic cells (DC) function, we isolated differentially expressed genes in Ag-activated DC by a PCR-based subtractive hybridization technique. A novel full-length cDNA, KE04, was thus isolated from KLH-activated human PBMC-derived DC. KE04 cDNA
Duncan T Browman et al.
Journal of cell science, 119(Pt 15), 3149-3160 (2006-07-13)
Our laboratory was interested in characterizing the molecular composition of non-caveolar lipid rafts. Thus, we generated monoclonal antibodies to lipid raft proteins of human myelomonocytic cells. Two of these proteins, KE04p and C8orf2, were found to be highly enriched in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA011252-100UL4061836301330
HPA011252-25UL4061842817788