Kluczowe dokumenty
HPA011179
Sigma-Aldrich
Anti-ACMSD antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehyde decarboxylase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KGEAKLLKDGKVFRVVRENCWDPEVRIREMDQKGVTVQALSTVPVMFSYWAKPEDTLNLCQLLNNDLASTVVSYPRRFVGLGTLPMQAPELAVKEMERCVKELGFPGVQIGTHVNEWDLNAQELFPVYAAAERLKCSLFVHPW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACMSD(130013)
Opis ogólny
ACMSD (α-amino-β-karboksymuconate-epsilon-semialdehyde decarboxylase) jest amidohydrolazą, której aktywność zależy od cynku. Jest to białko cytoplazmatyczne o masie 40 kDa.
Immunogen
2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehyde decarboxylase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACMSD (dekarboksylaza α-amino-β-karboksymukonianu-epsilonu-semialdehydu) bierze udział w szlaku kynureninowym degradacji tryptofanu. Wytwarza α-aminomuconate-e-semialdehyd (AMS) poprzez reakcję z α-amino-β-karboksymuconate-ε-semialdehydem (ACMS). ACMS jest bardzo niestabilny i szybko przekształca się w chinolinat, który z kolei jest ekscytotoksyną. Chinolinian jest przypuszczalnie zaangażowany w patofizjologię chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera (AD), padaczka i choroba Huntingtona. Dlatego mutacje w genie ACMSD są powiązane z miokloniami korowymi, padaczką i parkinsonizmem. Białko to jest również zaangażowane w homeostazę kwasu pikolinowego (PA), kwasu chinolinowego (QA) i NAD. Enzym ten określa, czy tryptofan zostanie przekształcony w PA lub NAD poprzez tworzenie QA. Może mieć również potencjał w leczeniu malarii mózgowej. Ten locus genu jest również powiązany z ryzykiem choroby Parkinsona.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72114
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael A Nalls et al.
Lancet (London, England), 377(9766), 641-649 (2011-02-05)
Genome-wide association studies (GWAS) for Parkinson's disease have linked two loci (MAPT and SNCA) to risk of Parkinson's disease. We aimed to identify novel risk loci for Parkinson's disease. We did a meta-analysis of datasets from five Parkinson's disease GWAS
Jose Felix Martí-Massó et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 91(12), 1399-1406 (2013-08-21)
Familial cortical myoclonic tremor and epilepsy is a phenotypically and genetically heterogeneous autosomal dominant disorder characterized by the presence of cortical myoclonic tremor and epilepsy that is often accompanied by additional neurological features. Despite the numerous familial studies performed and
Shin-Ichi Fukuoka et al.
The Journal of biological chemistry, 277(38), 35162-35167 (2002-07-26)
Quinolinate (quinolinic acid) is a potent endogenous excitotoxin of neuronal cells. Elevation of quinolinate levels in the brain has been implicated in the pathogenesis of various neurodegenerative disorders, the so-called "quinolinate hypothesis." Quinolinate is non-enzymatically derived from alpha-amino-beta-carboxymuconate-epsilon-semialdehyde (ACMS). Alpha-amino-beta-carboxymuconate-epsilon-semialdehyde
Silvia Garavaglia et al.
The FEBS journal, 276(22), 6615-6623 (2009-10-22)
The enzyme alpha-amino-beta-carboxymuconate-epsilon-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) is a zinc-dependent amidohydrolase that participates in picolinic acid (PA), quinolinic acid (QA) and NAD homeostasis. Indeed, the enzyme stands at a branch point of the tryptophan to NAD pathway, and determines the final fate