Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA010948
Sigma-Aldrich
Anti-DPYSL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CRMP-4, Anti-Collapsin response mediator protein 4, Anti-DRP-3, Anti-Dihydropyrimidinase-related protein 3, Anti-ULIP protein, Anti-Unc-33-like phosphoprotein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
IIDHVVPEPESSLTEAYEKWREWADGKSCCDYALHVDITHWNDSVKQEVQNLIKDKGVNSFMVYMAYKDLYQVSNTELYEIFTCLGELGAIAQVHAENGDIIAQEQTRMLEMGITGPE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPYSL3(1809)
Opis ogólny
DPYSL3 (dihydropirymidinase-like 3) należy do rodziny białek mediatorów odpowiedzi na kolapsynę (CRMP), które są fosfoproteinami rezydującymi w cytoplazmie. U ludzi rodzina ta składa się z pięciu członków. DPYSL3 ma dwie izoformy z powodu alternatywnego splicingu. Długa izoforma składa się z dodatkowej domeny na N-końcu, której funkcja i struktura nie są znane. Ta rodzina białek wykazuje wysoką ekspresję w układzie nerwowym podczas etapów rozwojowych. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q32. DPYSL3 nie występuje w dorosłym mózgu, ale ulega ekspresji w mózgu i rdzeniu kręgowym płodu.
Immunogen
Dihydropyrimidinase-related protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DPYSL3 (dihydropirymidinase-like 3) wspomaga semaforynę/kolapsynę w indukowaniu zapadania się stożka wzrostu, reguluje różnicowanie neuronów i pomaga w prowadzeniu aksonów. Odgrywa również istotną rolę w rozwoju ludzkiego układu nerwowego. Jego ekspresja jest indukowana w pewnym podzbiorze nowotworów układu nerwowego i może działać jako antygen neuronów onkofetalnych. Białko to pomaga w wyrównywaniu chromosomów poprzez ułatwianie wiązania F-aktyny, a zatem pośredniczy w dynamice mikrotubul w mitozie. DPYSL3 hamuje przerzuty w raku prostaty, ale ułatwia to samo w raku płuc. Jest również powiązany ze złym rokowaniem w nerwiaku niedojrzałym i raku trzustki. Polimorfizm w tym genie jest również związany ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) w populacji francuskiej. W udarze niedokrwiennym odgrywa on rolę jako cel terapeutyczny. DPYSL3 jest zaangażowany w nowotworzenie gruczolakoraka przewodowego trzustki i ma potencjał jako marker i cel terapeutyczny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70138
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rajesh Ponnusamy et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 70(Pt 6), 1680-1694 (2014-06-11)
Collapsin response mediator proteins (CRMPs) are cytosolic phosphoproteins that are mainly involved in neuronal cell development. In humans, the CRMP family comprises five members. Here, crystal structures of human CRMP-4 in a truncated and a full-length version are presented. The
Yoon-La Choi et al.
Journal of neuro-oncology, 73(1), 19-27 (2005-06-04)
HUlip is a human homologue of a C. elegans gene, unc-33, that is developmentally regulated during maturation of the nervous system. HUlip is highly expressed only in the fetal brain and spinal cord, and is undetected in the adult brain.
Takeo Kawahara et al.
PloS one, 8(12), e79654-e79654 (2013-12-18)
Elucidation of how pancreatic cancer cells give rise to distant metastasis is urgently needed in order to provide not only a better understanding of the underlying molecular mechanisms, but also to identify novel targets for greatly improved molecular diagnosis and