Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA010607
Sigma-Aldrich
Anti-AFP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-α-1-Fetoprotein antibody produced in rabbit, Anti-α-Fetoglobulin antibody produced in rabbit, Anti-α-Fetoprotein precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
recombinant expression
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FAQFVQEATYKEVSKMVKDALTAIEKPTGDEQSSGCLENQLPAFLEELCHEKEILEKYGHSDCCSQSEEGRHNCFLAHKKPTPASIPLFQVPEPVTSCEAYEEDRETFMNKFIYEIARRHPFLYAPTILLWAAR
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AFP(174)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
AFP (α fetoproteina) to glikoproteina o masie 70 kDa, wytwarzana w czasie ciąży z wątroby płodu i woreczka żółtkowego.
Immunogen
α-Fetoprotein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-AFP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Poziom AFP (α-fetoproteiny) spada do drugiego roku życia, a jego ektopowa ekspresja jest związana z nowotworami, takimi jak wątrobiak, rak wątrobowokomórkowy (HCC) i guzy woreczka żółtkowego. Większość guzów wykazujących ekspresję AFP pochodzi z żołądka, dróg żółciowych lub trzustki. Rak odbytnicy z ekspresją AFP jest niezwykle rzadki i zwykle daje przerzuty do wątroby, co wiąże się ze złym rokowaniem. U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C wysoki poziom tego białka wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju HCC. U pacjentów z przerzutowym rakiem żołądka (GC) monitorowanie stężenia AFP może pomóc w określeniu wczesnej odpowiedzi na leczenie. W przypadku wczesnych i pośrednich stadiów HCC, dodanie tego białka i wodobrzusza do oceny zaawansowania raka wątroby w Barcelońskiej Klinice Raka Wątroby (BCLC) może poprawić rokowanie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86803
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoxia Zhu et al.
Clinical laboratory, 60(11), 1795-1800 (2015-02-05)
Serum a-fetoprotein (AFP) is one of the most common diagnostic markers for hepatocellular cancer (HCC) in the laboratory. As other immunoassays, AFP determination is not free from interferences. Natural antibodies like rheumatoid factors (RFs) may induce falsely elevated results, leading
Angela D Pardee et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(11), 5723-5732 (2014-10-31)
Several tumor-derived factors have been implicated in dendritic cell (DC) dysfunction in cancer patients. α-fetoprotein (AFP) is an oncofetal Ag that is highly expressed in abnormalities of prenatal development and several epithelial cancers, including hepatocellular carcinoma (HCC). In HCC patients
Akira Shimamoto et al.
PloS one, 9(11), e112900-e112900 (2014-11-13)
Werner syndrome (WS) is a premature aging disorder characterized by chromosomal instability and cancer predisposition. Mutations in WRN are responsible for the disease and cause telomere dysfunction, resulting in accelerated aging. Recent studies have revealed that cells from WS patients
Ali Murat Tatli et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 16(5), 2003-2007 (2015-03-17)
Elevated serum alpha-fetoprotein (AFP) levels in adults are considered abnormal. This parameter is used mostly in the diagnosis and follow-up of hepatocellular carcinomas and yolk sac tumors. Among the other rare tumors accompanied with elevated serum AFP levels, gastric cancer
Koji Takayama et al.
World journal of gastroenterology, 21(15), 4696-4706 (2015-04-29)
To investigate the impact of telaprevir-based triple therapy on the serum alpha-fetoprotein (AFP) level of chronic hepatitis C patients. A total of 210 patients with chronic hepatitis C genotype 1 of high viral load (baseline serum hepatitis C virus RNA
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA010607-25UL4061842816583
HPA010607-100UL4061837125331