Kluczowe dokumenty
HPA010570
Sigma-Aldrich
Anti-DTX3L antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B-lymphoma- and BAL-associated protein, Anti-Protein deltex-3-like, Anti-Rhysin-2, Anti-Rhysin2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ERKPLSQQERDSCISPSEPETKAEQKSNYFEVPLPYFEYFKYICPDKINSIEKRFGVNIEIQESSPNMVCLDFTSSRSGDLEAARESFASEFQKNTEPLKQECVSLADSKQANKFKQELNHQFTKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DTX3L(151636)
Opis ogólny
DTX3L (deltex 3 like), znany również jako BBAP (B-aggressive lymphoma and BAL1 binding partner), jest ligazą ubikwityny E3. Gen ten zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 3q21. Jego C-końcowa część wykazuje wysoką identyczność z członkami rodziny deltex (DTX) i zawiera domenę RING.
Immunogen
deltex 3 jak ligaza ubikwityny E3
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DTX3L (deltex 3 like) jest odpowiedzialny za kontrolowanie subkomórkowej lokalizacji białka BAL1 (B-agresywny chłoniak 1) w sposób dynamiczny. Ekspresja obu tych białek jest wysoka w odpowiedzi gospodarza na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (HR-DLBCL). Białko to reguluje odpowiedź na uszkodzenie DNA poprzez monoubikwitylację histonu H4 w pozycji lizyny 91. Funkcjonuje jako partner wiążący BAL i oba są regulowane w górę w chłoniakach opornych na chemioterapię. Białko to odgrywa rolę w endosomalnym sortowaniu CXCR4, który jest receptorem GPCR (receptor sprzężony z białkiem G). Białka STAT1 (transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1), DTX3L i ARTD-podobne mono-ADP-rybozylotransferazy są zaangażowane w proliferację i przeżycie komórek raka prostaty. Tak więc, w raku prostaty o wysokim ryzyku nowotworów z podwyższoną sygnalizacją STAT1, celowanie w te białka może poprawić wyniki chemioterapii lub radioterapii.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71515
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Justine Holleman et al.
Molecular biology of the cell, 25(12), 1892-1904 (2014-05-03)
G protein-coupled receptor (GPCR) sorting into the degradative pathway is important for limiting the duration and magnitude of signaling. Agonist activation of the GPCR CXCR4 induces its rapid ubiquitination and sorting to lysosomes via the endosomal sorting complex required for
Josiah Obiero et al.
Proteins, 80(5), 1495-1499 (2012-03-14)
Human Deltex 3-like (DTX3L) is a member of the Deltex family of proteins. Initially identified as a B-lymphoma and BAL-associated protein, DTX3L is an E3 ligase that regulates subcellular localization of its partner protein, BAL, by a dynamic nucleocytoplasmic trafficking
Przemyslaw Juszczynski et al.
Molecular and cellular biology, 26(14), 5348-5359 (2006-07-01)
BAL1 is a transcription modulator that is overexpressed in chemoresistant, diffuse large B-cell lymphomas (DLBCLs). BAL1 complexes with a recently described DELTEX family member termed BBAP. Herein, we characterized BAL1 and BBAP expression in primary DLBCL subtypes defined by their
Samia B Bachmann et al.
Molecular cancer, 13, 125-125 (2014-06-03)
Prostate cancer (PCa) is one of the leading causes of cancer-related mortality and morbidity in the aging male population and represents the most frequently diagnosed malignancy in men around the world. The Deltex (DTX)-3-like E3 ubiquitin ligase (DTX3L), also known
Qingsheng Yan et al.
Molecular cell, 36(1), 110-120 (2009-10-13)
Although the BBAP E3 ligase and its binding partner BAL are overexpressed in chemotherapy-resistant lymphomas, the role of these proteins in DNA damage responses remains undefined. Because BAL proteins modulate promoter-coupled transcription and contain structural motifs associated with chromatin remodeling