Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA009085
Sigma-Aldrich
Anti-SIGLEC5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GLT-1, Anti-SLC1A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
KARRKQAAGRPEKMDDEDPIMGTITSGSRKKPWPDSAGDQASPPGDAPPLEEQKELHYASLSFSEMKSREPKDQEAPSTTEYSEIKTSK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGLEC5(8778)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SIGLEC5 (sialic acid binding Ig like lectin 5) jest receptorem powierzchniowym, który wiąże się z węglowodanami i ulega ekspresji na neutrofilach, monocytach i limfocytach B ludzkiej linii komórek szpikowych i limfoidalnych. Należy do rodziny białek Siglec. Jest powszechnie znany jako CD170.
Immunogen
Sialic acid-binding Ig-like lectin 5 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SIGLEC5 (sialic acid binding Ig like lectin 5) bierze udział w immunospresji poprzez interakcję w sposób hemofilny. Wchodzi w interakcje z białkiem ostrej fazy a1-kwasową glikoproteiną, białkiem β zakotwiczonym w ścianach komórkowych paciorkowców grupy B i sialilowanym lipopolisacharydem Neisseria meningitides. Białko to rekrutuje fosfatazy SHP-1 i SHP-2 do swoich wewnątrzkomórkowych ITIM (motyw hamujący oparty na tyrozynie immunoreceptora), co zapobiega aktywacji kaskad aktywacji zależnych od kinazy. Zdemaskowanie tego białka jest niezbędne dla prozapalnego efektu desialilacji powierzchni komórek leukocytów przez S. pneumoniae. Interakcja białka β Streptococcus grupy B (GBS) z białkiem SIGLEC5 powoduje tłumienie funkcji fagocytozy ludzkich leukocytów, wybuchu oksydacyjnego i produkcji pułapek zewnątrzkomórkowych. Prowadzi to do zwiększonej przeżywalności bakterii.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71740
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam W Barb et al.
Protein expression and purification, 88(2), 183-189 (2013-01-17)
Sialic-acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec5) is a carbohydrate-binding surface receptor expressed on neutrophils, monocytes and B cells in human lymphoid and myeloid cell lineages. Existing structural and functional data fail to define the clear ligand specificity of Siglec5, though like other
Therése Nordström et al.
The Journal of biological chemistry, 286(39), 33981-33991 (2011-07-29)
Sialic acid-binding immunoglobulin-like lectins (Siglecs) are receptors believed to be important for regulation of cellular activation and inflammation. Several pathogenic microbes bind specific Siglecs via sialic acid-containing structures at the microbial surface, interactions that may result in modulation of host