Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA008987
Sigma-Aldrich
Anti-SLC27A6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FATP-6, Anti-Fatty acid transport protein 6, Anti-Fatty-acid-coenzyme A ligase, very long-chain 2, Anti-Long-chain fatty acid transport protein 6, Anti-Solute carrier family 27 member 6, Anti-VLCSH1, Anti-Very long-chain acyl-CoA synthetase homolog 1, Anti-hVLCS-H1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
LGTVEEILPSLSENISVWGMKDSVPQGVISLKEKLSTSPDEPVPRSHHVVSLLKSTCLYIFTSGTTGLPKAAVISQLQVLRGSAVLWAFGCTAHDIVYITLPLYHSSAAILGISGCVELGATCVLKKKFSASQFWS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC27A6(28965)
Opis ogólny
SLC27A6 (solute carrier family 27, member 6) jest białkiem błonowym wiążącym kwasy tłuszczowe. Ulega ekspresji głównie w mięśniu sercowym. Jest to główna izoforma SLC27A ulegająca ekspresji w komórkach nabłonka gruczołu mlekowego bydła. Jego ekspresja osiąga szczyt 15 dni po porodzie. Należy do rodziny genów SLC27A, która jest rodziną sześciu FATP (białek transportujących kwasy tłuszczowe).
Immunogen
Long-chain fatty acid transport protein 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC27A6 (solute carrier family 27, member 6) jest odpowiedzialny za transport kwasów tłuszczowych przez błonę komórkową. In vitro transportuje kwasy palmitynowy, oleinowy, linolowy i kaprylowy. Może być zaangażowana w syntezę TAG w mleku poprzez transport NEFA z krwi do nabłonka gruczołu sutkowego. Podczas pierwszych trzech miesięcy laktacji polimorfizmy w tym genie są powiązane ze stężeniem S (nasyconych) FA, U (nienasyconych) FA i MU (jednonienasyconych) FA w mleku bydlęcym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71193
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R A Nafikov et al.
Journal of dairy science, 96(9), 6007-6021 (2013-07-09)
The main goal of this study was to develop tools for genetic selection of animals producing milk with a lower concentration of saturated fatty acids (SFA) and a higher concentration of unsaturated fatty acids (UFA). The reasons for changing milk
Erratum: Investigation of the fatty acid transporter-encoding genes SLC27A3 and SLC27A4 in autism.
Motoko Maekawa et al.
Scientific reports, 6, 20268-20268 (2016-01-30)
Annegret Auinger et al.
The British journal of nutrition, 107(10), 1422-1428 (2011-09-17)
Fatty acid transport protein 6 (FATP6) is primarily expressed in the heart and seems to be involved in cardiac fatty acid uptake. Therefore, we investigated whether a variation in the 5'-untranslated region of the FATP6 gene is associated with features
Ruth E Gimeno et al.
The Journal of biological chemistry, 278(18), 16039-16044 (2003-01-31)
Fatty acids are a major source of energy for cardiac myocytes. Changes in fatty acid metabolism have been implicated as causal in diabetes and cardiac disease. The mechanism by which long chain fatty acids (LCFAs) enter cardiac myocytes is not