Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA008750
Sigma-Aldrich
Anti-CD247 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD247 antigen, Anti-T-cell receptor T3 zeta chain, Anti-T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain precursor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KFSRSADAPAYQQGQNQLYNELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD247(919)
Opis ogólny
CD247 (cluster of differentiation 247), znany również jako łańcuch zeta receptora komórek T3 (CD3ξ), stanowi część kompleksu TCR (receptor komórek T) - CD3. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q22-q23 i składa się z ośmiu eksonów. Jest to jedna z czterech niezmiennych podjednostek kompleksu TCR-CD3.
Immunogen
T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Anti-CD247 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CD247 (cluster of differentiation 247), znany również jako łańcuch zeta receptora komórek T3 (CDζ), odgrywa istotną rolę w organizacji, ekspresji powierzchniowej i szlaku sygnałowym kompleksu receptora komórek T (TCR) - CD3. Wszelkie nieprawidłowości w tych procesach powodują dysfunkcję komórek T i zaburzenia autoimmunologiczne. Polimorfizmy w tym genie są powiązane z toczniem rumieniowatym układowym. Warianty w tym genie są również związane z podatnością na reumatoidalne zapalenie stawów. U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, komórki supresorowe pochodzenia mieloidalnego (MDSC) prowadzą do utrzymywania się infekcji wirusowej i tłumienia ekspresji CD247 na limfocytach T CD8+. W ten sposób MDSC prowadzą do dysfunkcji limfocytów T, w której pośredniczy CD247. Polimorfizmy tego genu wpływają na odpowiedź na szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, która z kolei jest determinowana przez BMI (wskaźnik masy ciała).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70699
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing-Lei Zeng et al.
Molecules and cells, 37(1), 66-73 (2014-02-21)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) play an important role in impairing the function of T cells. We characterized MDSCs in two chronic hepatitis C (CHC) cohorts: a cross-sectional group that included 61 treatment-naive patients with CHC, 14 rapid virologic response (RVR)
Wei Xia Ang et al.
Oncotarget, 8(8), 13545-13559 (2017-01-16)
The epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) is overexpressed in a wide variety of tumor types, including peritoneal carcinomatosis (PC) from gastrointestinal and gynecological malignancies. To develop a chimeric antigen receptor T (CART) cell therapy approach to treat patients with end-stage
Seamus Grundy et al.
PloS one, 8(8), e71629-e71629 (2013-08-27)
CD8 cells may contribute towards an autoimmune process in COPD. Down regulation of T cell receptor (TCR) signalling molecules occurs in autoimmune diseases with consequent T cell dysfunction. We hypothesise that TCR signalling is abnormal in COPD pulmonary CD8 cells.
Tsutomu Takeuchi et al.
Rheumatology (Oxford, England), 52(9), 1551-1555 (2013-03-26)
SLE is associated with a deficiency in cluster of differentiation 247 (CD247, also known as CD3 zeta chain), a component of the T-cell receptor (TCR)-CD3 complex. A comprehensive analysis showed that in more than half of SLE patients tested CD247
María Teruel et al.
PloS one, 8(7), e68295-e68295 (2013-07-19)
Given the role of CD247 in the response of the T cells, its entailment in autoimmune diseases and in order to better clarify the role of this gene in RA susceptibility, we aimed to analyze CD247 gene variants previously associated