Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA008406
Sigma-Aldrich
Anti-QPCT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glutaminyl cyclase, Anti-Glutaminyl-peptide cyclotransferase precursor, Anti-Glutaminyl-tRNA cyclotransferase, Anti-Glutamyl cyclase, Anti-QC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VPCAMMLELARALDKKLLSLKTVSDSKPDLSLQLIFFDGEEAFLHWSPQDSLYGSRHLAAKMASTPHPPGARGTSQLHGMDLLVLLDLIGAPNPTFPNFFPNSARWFERLQAIEHELHELGLLKDHSLEGRYFQNYSYGGVIQDDH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... QPCT(25797)
Opis ogólny
Cyklotransferaza glutaminylopeptydowa (QPCT) jest enzymem zlokalizowanym w mózgu ssaków. Kodujący go gen znajduje się na chromosomie 2p22.2.
Immunogen
Glutaminyl-peptide cyclotransferase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Cyklotransferaza glutaminylopeptydowa (QPCT) katalizuje tworzenie N-końcowego piroglutaminianu (pGlu) z reszt glutaminylowych. Proces ten, który zachodzi w przypadku wielu bioaktywnych peptydów, hormonów i chemokin, chroni je przed degradacją.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71265
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai-Fa Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 286(14), 12439-12449 (2011-02-04)
Aberrant pyroglutamate formation at the N terminus of certain peptides and proteins, catalyzed by glutaminyl cyclases (QCs), is linked to some pathological conditions, such as Alzheimer disease. Recently, a glutaminyl cyclase (QC) inhibitor, PBD150, was shown to be able to
Jing Guo et al.
Molecules and cells, 38(10), 859-865 (2015-10-09)
Most imprinted genes are concerned with embryonic development, especially placental development. Here, we identified a placenta-specific imprinted gene Qpct. Our results show that Qpct is widely expressed during early embryonic development and can be detected in the telecephalon, midbrain, and
T Suami et al.
Carbohydrate research, 53(2), 239-246 (1977-02-01)
The aminocyclitol antibiotic neamine has been modified chemically by removing one or two hydroxyl groups from the 2-deoxystreptamine moiety to give 5- and 6- deoxyneamines (5 and 10), as well as 5,6-dideoxyneamine (15). Their antimicrobial activities were determined against several
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA008406-100UL4061836299606
HPA008406-25UL4061842796595