Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA008315
Sigma-Aldrich
Anti-ACTN2 Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2, Anti-Alpha-actinin-2, Anti-F-actin cross-linking protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Anti-ACTN2 antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
AHEQFKATLPEADGERQSIMAIQNEVEKVIQSYNIRISSSNPYSTVTMDELRTKWDKVKQLVPIRDQSLQEELARQHANERLRRQFAAQANAIGPWIQNKMEEIARSSIQITGALEDQMNQLKQYEHNIINYKNNIDKLEGD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTN2(88)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
α-aktynina-2 (ACTN2) jest obecna w dyskach Z sarkomerów w mięśniach szkieletowych. Zawiera region amino-końcowy o długości 252 aminokwasów, region centralny, który ma cztery motywy podobne do spektryny i koniec karboksylowy, który zawiera domenę podobną do kalmoduliny.
Immunogen
Alpha-actinin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
α-aktynina-2 (ACTN2) jest zaangażowana w bezpośrednie wiązanie i sieciowanie cząsteczek aktyny. Bierze udział w kotwiczeniu cienkich filamentów zawierających aktynę/nebulinę. Dystonina, która jest białkiem ulegającym ekspresji w wielu tkankach, tworzy kompleks z ACTN2. Wraz z dystoniną jest ważna dla organizacji cytoszkieletu mięśni prążkowanych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86730
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marie-France Steiner-Champliaud et al.
Experimental cell research, 316(3), 297-313 (2009-11-26)
BPAG1-b is the major muscle-specific isoform encoded by the dystonin gene, which expresses various protein isoforms belonging to the plakin protein family with complex, tissue-specific expression profiles. Recent observations in mice with either engineered or spontaneous mutations in the dystonin
F Takada et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(4), 1595-1600 (2001-02-15)
To better understand the structure and function of Z lines, we used sarcomeric isoforms of alpha-actinin and gamma-filamin to screen a human skeletal muscle cDNA library for interacting proteins by using the yeast two-hybrid system. Here we describe myozenin (MYOZ)
G Faulkner et al.
The Journal of biological chemistry, 275(52), 41234-41242 (2000-09-14)
We report the identification and characterization of a novel 32-kDa protein expressed in skeletal muscle and located in the Z-disc of the sarcomere. We found that this protein binds to three other Z-disc proteins; therefore, we have named it FATZ
Oliver Schneider et al.
Tissue engineering. Part A, 25(9-10), 786-798 (2019-04-11)
With the ultimate goal in tissue engineering of approaching in vivo functionality as closely as possible, organ-on-a-chip (OoC) systems provide unprecedented game-changing opportunities by enabling creation of perfused three-dimensional tissues. Most of the recently developed OoC systems, however, require complex